Search
| Número de catálogo | Para utilizar con (equipo) | Volumen (métrico) |
|---|---|---|
| 6040.5100 | Bombas SD de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2 | 100 µl |
| 6040.5000 | Bombas SD de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2 | 35 µl |
| 6040.5110 | Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2 | 200 µl |
| 6040.5310 | Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2 | 400 µl |
| 6040.5450 | Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2 | 1550 µl |
| 6040.5750 | Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2 | 800 µl |
| 6042.5100 | Bombas RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2 | 100 µl |
| 6042.5000 | Bombas RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2 | 35 µl |
Uso recomendado
En la elución de gradientes, es necesario mezclar completamente para lograr una línea de base uniforme para obtener una relación señal-ruido alta y una identificación precisa de picos. Los requisitos del mezclador son difíciles porque el mezclador debe proporcionar de forma fiable el máximo rendimiento posible en una amplia gama de aplicaciones con diferentes relaciones de disolventes, miscibilidades de disolventes y caudales. Para cumplir con estos requisitos, se ha desarrollado el diseño exclusivo de mezcla SpinFlow™, mediante un proceso de mezcla radial de dos pasos seguido de una mezcla longitudinal. El mezclador se puede adaptar fácilmente para cumplir con los requisitos específicos del método, desde LC/MS de alta velocidad hasta aplicaciones TFA de alta sensibilidad.
Características