Kits de mezclador para bombas UltiMate™ 3000
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
Kits de mezclador para bombas UltiMate™ 3000
Para su uso con bombas RS/SD binarias, cuaternarias o de doble gradiente, los kits de mezcladores para bombas UltiMate™ 3000 garantizan la máxima eficacia de mezcla posible para separaciones ultrarrápidas y de alta resolución.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Volumen (métrico)
6040.5110Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2200 µl
6040.5000Bombas SD de gradiente doble binarias, cuaternarias o x235 µl
6040.5100Bombas SD de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2100 µl
6040.5310Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2400 µl
6040.5450Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x21550 µl
6040.5750Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2800 µl
6042.5100Bombas RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2100 µl
6042.5000Bombas RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x235 µl
Número de catálogo 6040.5110
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2
Volumen (métrico):
200 µl
Para su uso con bombas RS/SD binarias, cuaternarias o de doble gradiente, los kits de mezclador Dionex™ Thermo Scientific™ para bombas Thermo Scientific™  UltiMate™ 3000 garantizan la máxima eficacia de mezcla posible para separaciones ultrarrápidas y de alta resolución.
Uso recomendado
En la elución de gradientes, es necesario mezclar completamente para lograr una línea de base uniforme para obtener una relación señal-ruido alta y una identificación precisa de picos. Los requisitos del mezclador son difíciles porque el mezclador debe proporcionar de forma fiable el máximo rendimiento posible en una amplia gama de aplicaciones con diferentes relaciones de disolventes, miscibilidades de disolventes y caudales. Para cumplir con estos requisitos, se ha desarrollado el diseño exclusivo de mezcla SpinFlow™, mediante un proceso de mezcla radial de dos pasos seguido de una mezcla longitudinal. El mezclador se puede adaptar fácilmente para cumplir con los requisitos específicos del método, desde LC/MS de alta velocidad hasta aplicaciones TFA de alta sensibilidad.
 Características
  • El proceso de dos pasos de mezcla radial seguido de la mezcla longitudinal garantiza la máxima eficacia de mezcla posible.
  • El volumen de mezcla predeterminado se puede cambiar fácilmente con kits de mezclador de 35, 100, 200, 400, 800 o 1550 µl (volumen de mezcla efectivo).
  • El envío incluye todos los componentes necesarios para la instalación e instrucciones detalladas.
Especificaciones
DescripciónMezclador para volumen de mezcla de 200 µl
Presión máxima1034 bar
Volumen (métrico)200 µl
Para utilizar con (equipo)Bombas SD/RS de gradiente doble binarias, cuaternarias o x2
Línea de productosDionex
TipoKit de mezclador
Unit SizeEach