Accesorios y kits de fontanería para enfriadores
Thermo Scientific™

Accesorios y kits de fontanería para enfriadores

Elija los accesorios y kits de fontanería para enfriadores, que incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoPara utilizar con (equipo)TamañoMaterial
611000000100Kit de tubosThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)Politrenzado
611000000012Kit de tubosEnfriadores Merlin™ con una bomba una bomba PD1 o PD2NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)Plástico flexible
611000000105Kit de tubosThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T11/2 in NPT, 50 ftMaterial para alta temperatura
611000000107Kit de tubosThermoFlex™ 3500 a 5000 con bombas P3, P4NPT de 3/4 pulgPolitrenzado
611000000104Kit de tubosThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T11/2 in NPT, 25 ftMaterial para alta temperatura
611000000004Kit de tubosThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)Material para alta temperatura
611000000108
también denominado 611000000108 1/9
Kit de tubosThermoChill 1, 2 o 35/8 in de D.I., 25 ftPolitrenzado
599000000011Juego de instalaciónThermoFlex 750 o 10005/8 in de D.I., 25 ftPolitrenzado
599000000012Juego de instalaciónThermoFlex 750 o 10001 in de D.I., 50 ftPolitrenzado
3330293Tubos de conducciónThermoTemp, Polar, VersaCool6 mm de D.I. por metroAcero inoxidable
3330579Tubos de conducciónTermoTemp, Polar6 mm de D.I. por metroAcero inoxidable
3330292Tubos de conducciónThermoTemp, Polar, VersaCool6 mm de D.I. por metroAcero inoxidable
3330294Tubos de conducciónThermoTemp, Polar, VersaCool6 mm de D.I. por metroAcero inoxidable
0820172Tubos de conducciónTermoTemp, Polar8 mm de D.I. por metroPerbunan
0820173Tubos de conducciónTermoTemp, Polar12 mm de diámetro interior por metroPerbunan
0820745TubosThermoTemp, Polar, VersaCool8 mm de D.I. por metroPVC
0820304TubosThermoTemp, Polar, VersaCool12 mm de D.I. por metroPVC
0820663TubosTermoTemp, Polar8 mm de D.I. por metroSilicona
0820664TubosTermoTemp, Polar12 mm de D.I. por metroSilicona
0821214TubosTermoTemp, Polar8 mm de D.I. por metroViton
0821215TubosTermoTemp, Polar12 mm de D.I. por metroViton
1600028Adaptador de ajusteTermoTemp, Polar1/4 in NPTFAcero inoxidable
1600029Adaptador de ajusteThermoTemp, Polar, VersaCool1/4 in NPTFAcero inoxidable
598000000011AccesoriosThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) a 3,97 cm (3/8 pulg)Latón
Número de catálogo 611000000100
Precio (MXN)
-
Tipo:
Kit de tubos
Para utilizar con (equipo):
ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1
Tamaño:
NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)
Material:
Politrenzado

Los accesorios y kits de tubos para enfriadores Thermo Scientific™ incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.

Características:

  • Incluye tubos flexibles, aislamiento de tubos y abrazaderas para mangueras.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1
IncluyeManguera Polybraid de 50 pies con diámetro interior de 5/8 pulg.; se suministra con conexiones de manguera de 1/2 pulg., aislamiento y abrazaderas
MaterialPolitrenzado
TamañoNPT de 1,91 cm (1/2 pulg)
TipoKit de tubos
Unit SizeEach