Soporte de agua desionizada asistencia para enfriadores con recirculación
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Soporte de agua desionizada asistencia para enfriadores con recirculación

Mantenga la resistividad del agua de enfriamiento con el soporte de agua desionizada para enfriadores con recirculación Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
611003000016Intercambiadores de calor System III, 115 V
611003000017Intercambiadores de calor System III, 115 V
611006000009Intercambiadores de calor System III, 120 V
598000000010Enfriador ThermoFLEX™ equipado con IDI (no diseñado para unidades con DIC)
084784ThermoFlex con DIC
611006000006Enfriadores Merlin con una bomba PD1/PD2
Número de catálogo 611003000016
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Intercambiadores de calor System III, 115 V
Mantenga la resistividad del agua de enfriamiento con los paquetes de agua desionizada Thermo Scientific™.
  • Mantiene el nivel de resistividad del agua entre 1 y 3 megaohmios/cm.

Incluye: los kits incluyen contenedores de filtros, medios desionizados, tuberías, conectores, filtro e indicación LED que le informará de la necesidad de sustituir los medios. Los cartuchos desionizados solo incluyen los medios desionizados de repuesto.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Intercambiadores de calor System III, 115 V
IncluyeFilter canister, DI Media, plumbing, connectors, filter, and a LED indicator to let you know when the media needs to be replaced (requires 115V 60Hz power source).
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
TipoSoporte de agua desionizada
Unit SizeEach