Nalgene™ Tubing Y-Type Connector
Thermo Scientific™
Nalgene™ Tubing Y-Type Connector
폴리프로필렌 수지로 몰드 제작되고, 동물성 성분이 없는 non-tapered hose barbed y형 커넥터를 사용해 액체 흐름을 극대화하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용도
6152-0187PK3/16 in. I.D.
6152-01251/8 in. I.D.
6152-0125PK1/8 in. I.D.
6152-01873/16 in. I.D.
6152-02501/4 in. I.D.
6152-0250PK1/4 in. I.D.
6152-03125/16 in. I.D.
6152-0312PK5/16 in. I.D.
6152-03753/8 in.
6152-0375PK3/8 in.
6152-05001/2 in. Tubing
6152-0500PK1/2 in. Tubing
카탈로그 번호 6152-0187PK
제품 가격(KRW)
-
용도:
3/16 in. I.D.
폴리프로필렌 수지로 몰드 제작되고, 동물성 성분이 없는 non-tapered hose barbed Thermo Scientific™ Nalgene™ Tubing Y-Type Connector를 사용해 액체 흐름을 극대화하십시오. 이중 백(double bag)으로 청결도를 유지합니다.
  • 폴리프로필렌 재질
  • 고압멸균 가능 (autoclavable)
보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
설명Y-Type Connector
용도3/16 in. I.D.
포장 수량12/Pk., 72/Cs.
오토클레이브 가능Autoclavable
직경(영국식 단위) 내부3/16 in.
직경(미터법) 내부4.76 mm
물질Polypropylene
제품 유형Tubing Connector
Unit SizePack of 12