DyLight™ 755 Maleimide
Thermo Scientific™

DyLight™ 755 Maleimide

El colorante sulfhidrilo-reactivo Thermo Scientific DyLight 755 es un derivado activado por maleimida DyLight 755 de alto rendimiento que seMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
622981 mg
Número de catálogo 62298
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 mg
El colorante sulfhidrilo-reactivo Thermo Scientific DyLight 755 es un derivado activado por maleimida DyLight 755 de alto rendimiento que se utiliza para etiquetar fluorescentemente péptidos que contienen sulfhidrilo, proteínas y otras sondas biomoleculares.

DyLight 755 es un fluor de IR cercano que es invisible a simple vista, pero aumenta las opciones de coloración cuando se utilizan sistemas de imágenes por infrarrojos. DyLight 755 tiene propiedades espectrales que son muy similares a otros colorantes de IR cercanos, incluido Alexa Fluor™ 750. La alta solubilidad en agua de los DyLight Fluors significa que se puede alcanzar una alta relación colorante-proteína sin causar precipitación de los conjugados.

Características de la maleimida DyLight 755:

Alto rendimiento:DyLight 755 reemplaza a Alexa Fluor 755 en la coloración de infrarrojo cercano
Específico:el colorante activado por maleimida etiqueta proteínas y otras moléculas en sulfhidrilos reducidos (-SH)
Métodos de etiquetado eficientesla química bien caracterizada y los protocolos optimizados proporcionan un método de etiquetado fiable y de alta calidad
Procedimiento de etiquetado de anticuerpos optimizado:protocolo completo para la reducción de IgG y el etiquetado y el cálculo de la eficacia del etiquetado

Aplicaciones:
• Etiquetado de anticuerpos para aplicaciones de inmunofluorescencia, incluyendo inmunohistoquímica (ICC), inmunohistoquímica (IHC), Western blotting y ensayo ELISA
• Etiquetado de macromoléculas objetivo para estrategias de detección fluorescente in vitro e in vivo

El colorante reactivo al sulfhidrilo DyLight 755 se activa con una porción de ácido maleico imida (maleimida) para formar un reactivo de alquilación. El etiquetado se produce a través de la reacción del colorante activado por maleimida con grupos reducidos de sulfhidrilo (-SH) para formar enlaces de tioéter estables. Las maleimidas son específicas para los grupos sulfhidrilo entre pH 6,5 y 7,5. Más información sobre la química de la maleimida.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Reactividad químicaTiol
DescripciónMaleimida DyLight 755
Emisión776
Excitación754
Etiqueta o tinteDyLight™ 755
Tipo de productoTinte
Cantidad1 mg
Fracción reactivaMaleimida
SolubilidadDMF (dimetilformamida)
Tipo de etiquetaDyLight Fluors
Línea de productosDyLight
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar desecado a - 20 °C.