Search
Search
| Número de catálogo | Descripción | Para utilizar con (equipo) |
|---|---|---|
| 6250.1520 | Válvula de conmutación de baja dispersión de 2 posiciones/6 puertos (1500 bar) | Compartimiento de columnas N de Vanquish |
| 6036.2520 | Válvula de conmutación de 2 posiciones/6 puertos (1500 bar) | Compartimento de columnas H de Vanquish |
| 6036.2530 | Válvula de conmutación de 6 posiciones/7 puertos (1500 bar) | Compartimento de columnas H de Vanquish |
| 6230.1520 | Válvula de conmutación de 2 posiciones/6 puertos (700 bar) | Compartimento de columnas C de Vanquish |
| 6230.1530 | Válvula de conmutación para columnas (700 bar) | Compartimento de columnas C de Vanquish |
Los compartimentos de columnas Thermo Scientific™ Vanquish™ admiten hasta dos válvulas de conmutación para columnas. Las válvulas de conmutación Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon y Vanquish™ Core se utilizan en los compartimentos de las columnas H y C de Vanquish, respectivamente, para aplicaciones de UHPLC y HPLC. Las válvulas de conmutación Vanquish de baja dispersión tienen un diseño optimizado para utilizarlas con el compartimento de columnas N de Vanquish para todas las aplicaciones de LC y LC-MS de nanoflujo, flujo capilar y microflujo.