Kits de modificación de nano/capilar para muestreadores automáticos UltiMate™ 3000
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
Kits de modificación de nano/capilar para muestreadores automáticos UltiMate™ 3000
Los kits de modificación nano/capilar incluyen aguja de 2,4 μl (sílice fundida, nanoViper), jeringa de 25 μl, bucle de tampón de 50 μl, bucle de muestra de 1 μl, nanoViper y puente de 1 μl (PEEKsil™) para muestreadores automáticos WPS-3000TFC y WPS-3000BTFC.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Versión biocompatible
6824.0030Muestreador automático WPS-3000 TFCNo
6825.0030Muestreador automático WPS-3000 TBFC
Número de catálogo 6824.0030
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
Muestreador automático WPS-3000 TFC
Versión biocompatible:
No
Los kits de modificación nano/capilar Thermo Scientific™ Dionex™ incluyen aguja de 2,4 μl (sílice fundida, nanoViper), jeringa de 25 μl, bucle de tampón de 50 μl, bucle de muestra de 1 μl, nanoViper y puente de 1 μl (PEEKsil™) para muestreadores automáticos WPS-3000TFC y WPS-3000BTFC.
Especificaciones
DescripciónKit de modificación nano/capilar para muestreador automático analítico WPS-3000 TFC
Versión biocompatibleNo
Para utilizar con (equipo)Muestreador automático WPS-3000 TFC
TipoKit de modificación nano/capilar
Unit SizeEach