Search
Search

| Número de catálogo | Tipo de producto | Estilo de rosca | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6PSV9-1PGF | Vial de rosca de vidrio SureStop™ de grado GOLD de 2 ml, nivel 3 | 9 mm SureStop Short Thread | 5000/Pk. |
| 6PCV11G | Vial para capsular de vidrio de grado GOLD de 2 ml, nivel 3 | 11 mm | 100/Pk. |
| 6PSV9-1PG | Vial de rosca de vidrio SureStop™ de grado GOLD de 2 ml, nivel 3 | 9 mm SureStop Short Thread | 100/Pk. |
| 6PSV9-1PGT | Vial de rosca de vidrio SureStop™ de grado GOLD de 2 ml, nivel 3 | 9 mm SureStop Short Thread | 1000/Pk. |
Elija el tornillo de vidrio transparente de grado GOLD de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ y los viales con tapón de rosca, nivel de rendimiento 3, al analizar analitos como compuestos polares que se adsorben fuertemente en la superficie de vidrio o que son sensibles a los cambios de pH de las muestras. Estos viales de nivel 3 para aplicaciones de alto rendimiento están fabricados con vidrio de baja adsorción GOLD y ofrecen:
Los viales de nivel 3 están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático, y cumplir todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rosca y de crimpado de grado GOLD:
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
Certificación de especificación
Lote trazable
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.