Especificaciones
ConectoresSanitary Fitting
Para utilizar con (aplicación)Sterile Filtration, Biopharmaceutical Manufacturing
JuntaSilicone
GradoSterilizing Grade
Longitud (imperial)2.5 in.
Longitud (métrico)6.35 cm
Línea de productosPFS
Cantidad4/Cs.
Temperatura máx. (imperial)104°F
Temperatura máx. (métrico)40°C
TipoSurface Filter
DesechablesSingle-use
Tipo de filtroMembrane Filter
Material (membrana)Hydrophobic PTFE
Tamaño de poro0.2 μm
Unit SizeCase of 4