Columnas para HPLC BetaSil™ C6, tamaño de partículas de 5 μm
El producto real puede variar

Columnas para HPLC BetaSil™ C6, tamaño de partículas de 5 μm

Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
70305-154030150 mm4 mm
70305-254630250 mm4,6 mm
70305-154630150 mm4,6 mm
70305-124630125 mm4,6 mm
Número de catálogo 70305-154030
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida

  • Química Thermo Scientific en sílice de 100 &Angst;

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Material de embalajeSílice
Fase estacionariaC6
Tipo USPL15
Carga de carbono11%
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosBeta
Unit SizeEach