Detecte de manera fiable una amplia variedad de especies de micobacterias de todos los tipos de muestras con un frasco utilizando una excepcional matriz de crecimiento mediante esponjas de celulosa para mejorar la recuperación.
Have Questions?
Número de catálogo
Tipo de producto
Cantidad
7111-42
Medios de microbiología
11,5 mL
Número de catálogo 7111-42
Precio (EUR)
-
Tipo de producto:
Medios de microbiología
Cantidad:
11,5 mL
Detecte de manera fiable una amplia variedad de especies de micobacterias de todos los tipos de muestras con solo un frasco gracias a los medios Thermo Scientific™ VersaTREK™ Myco. Los medios VersaTREK Myco utilizan una excepcional matriz de crecimiento mediante esponjas de celulosa para mejorar la recuperación de especies de micobacterias, mientras que la tecnología de detección del instrumento VersaTREK incuba automáticamente y monitoriza de forma continua los frascos inoculados para ofrecer pruebas micobacterianas automatizadas fiables.
El sistema VersaTREK combina un medio de cultivo líquido (medios VersaTREK Myco), un suplemento de crecimiento (Myco GS) y, para las especies potencialmente contaminadas, un suplemento antibiótico (Myco AS o Myco PVNA) con un sistema de detección que incuba automáticamente y monitoriza de forma continua los frascos de cultivo inoculados con muestras que podrían contener micobacterias.
La detección de micobacterias también requiere el suplemento de crecimiento VersaTREK Myco (Myco GS; n.º de referencia 7112-42) y el suplemento antibiótico VersaTREK Myco (Myco AS; n.º de referencia 7114-42).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK, Sensititre™, Remel™ y Oxoid™ forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
DescripciónMedios VersaTREK Myco
Tipo de mediosCaldo de cultivo Middlebrook 7H9 modificado con esponjas