Kit de reactivo para-JEM™
Kit de reactivo para-JEM™
Kit de reactivo para-JEM™
Thermo Scientific™
Kit de reactivo para-JEM™
Mantenga en stock lo necesario para detectar el agente causante de la enfermedad de Johne mediante el sistema Thermo Scientific™ VersaTREK™ con un kit de caldo, suplementos y conectores para 240 pruebas.
Have Questions?
Número de catálogoTipo de empaquetado
7130-42Kit para 250 pruebas
Número de catálogo 7130-42
Precio (CLP)
-
Tipo de empaquetado:
Kit para 250 pruebas
Logre una detección más rápida de M. avium ssp. paratuberculosis con el sistema Thermo Scientific™ VersaTREK™ totalmente automatizado y el kit de reactivo Thermo Scientific™ para-JEM™. El kit incluye caldo para-JEM, suplemento de crecimiento para-JEM, suplemento antibiótico para-JEM y conectores para 250 pruebas en el sistema VersaTREK.
El cultivo de medios sólidos era el procedimiento estándar para detectar M. avium ssp. paratuberculosis (MAP), el agente causante de la enfermedad de Johne, en las muestras fecales de rumiantes antes de la aparición de los reactivos para-JEM. Debido al tiempo prolongado de generación de la bacteria, pueden pasar hasta 12 semanas de incubación en un medio sólido hasta que se detectan las bacterias. El sistema para-JEM es un método de cultivo en medio líquido exclusivo que combina una línea completa de reactivos con el eficaz sistema automatizado de detección microbiana Thermo Scientific™ VersaTREK™ para conseguir una detección automatizada más rápida de MAP.
El sistema para-JEM incluye una serie de características únicas:
  • Detecta más rápido: es capaz de recuperar MAP en tan solo 2 o 3 semanas, mucho antes que con los métodos convencionales.*
  • Proporciona una mayor sensibilidad con respecto a los métodos convencionales.*
  • Proporciona valor semicuantitativo para liberadores de nivel bajo, medio y alto en función del tiempo necesario para la detección.*
  • Reduce el trabajo debido a la existencia de menos falsos positivos, falsos negativos y contaminantes.*
  • Mejora el flujo de trabajo y permite finalizar la mayoría de las pruebas en seis semanas para liberadores de nivel alto, nivel medio y muchos de nivel bajo.*
Utilice los reactivos para-JEM con el sistema de detección microbiana VersaTREK totalmente automatizado, que incuba automáticamente y monitoriza de forma continua los frascos de cultivo para ofrecer una detección de microorganismos precisa y fiable, así como una ergonomía mejorada y versatilidad en el flujo de trabajo. Incluye caldo para-JEM, suplemento de crecimiento para-JEM, suplemento antibiótico para-JEM y conectores.
No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
*Citado como conclusión de un resumen presentado en la 43ª reunión anual de la AAVLD: A New Liquid Culture Method, the TREK ESP Culture System II, for the Rapid Detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in Bovine Fecal Samples, S.J.Shin, et. al, Laboratorio de diagnóstico de medicina de la Facultad de Veterinaria, Universidad de Cornell.
Especificaciones
DescripciónKit de reactivo para-JEM
N.° por paquete250 Tests/Kit
Tipo de empaquetadoKit para 250 pruebas
Tipo de muestraRuminant Fecal Samples
Tipo de productopara-JAM Microbial Detection
EspecieM. avium ssp. paratuberculosis
Tipo de pruebaMicrobial Detection
Unit SizeEach