Search
Search
| Número de catálogo | Tipo | Para utilizar con (equipo) |
|---|---|---|
| 7219-2147-012 | Vestíbulo del tubo, 2 in | Horno tubular STF54454C |
| 59510 | Adaptador para horno tubular, 0,75 in | Horno tubular HTF55122 |
| 59511 | Adaptador para horno tubular, 1 in | Horno tubular HTF55122 |
| 59519 | Adaptador en blanco para horno tubular | Horno tubular HTF55122 |
| 59522 | Adaptador para horno tubular, 1,5 in | Horno HTF55322, HTF55342, HTF55347 |
| 59523 | Adaptador para horno tubular, 2 in | Horno HTF55322, HTF55342, HTF55347 |
| 59524 | Adaptador para horno tubular, 2,5 in | Horno HTF55322, HTF55342, HTF55347 |
| 59525 | Adaptador para horno tubular, 3 in | Horno HTF55322, HTF55342, HTF55347 |
| 59529 | Adaptador en blanco para horno tubular | Horno HTF55322, HTF55342, HTF55347 |
| 59535 | Adaptador para horno tubular, 3 in | Horno tubular HTF55667 |
| 59536 | Adaptador para horno tubular, 4 in | Horno tubular HTF55667 |
| 59537 | Adaptador para horno tubular, 5 in | Horno tubular HTF55667 |
| 59541 | Adaptador para horno tubular, 1 in | Horno tubular STF55346C |
| 59543TA | Adaptador para horno tubular, 2 in | Horno tubular STF55346C |
| 59545 | Adaptador para horno tubular, 3 in | Horno tubular STF55346C |
| 59549 | Adaptador en blanco para horno tubular | Horno tubular STF55346C |
| 59555 | Adaptador para horno tubular, 3 in | Horno tubular STF55666C |
| 59556 | Adaptador para horno tubular, 4 in | Horno tubular STF55666C |
| 59557 | Adaptador para horno tubular, 5 in | Horno tubular STF55666C |
| 59558 | Adaptador para horno tubular, 6 in | Horno tubular STF55666C |
| 7219-2134-001 | Manguito de horno tubular, 1 in | Horno tubular STF54434C |
| 7219-2134-002 | Manguito de horno tubular, 2 in | Horno tubular STF54434C |
| 7219-2134-003 | Manguito de horno tubular, 3 in | Horno tubular STF54434C |
| 7219-2134-011 | Manguito de horno tubular, 3 in | Horno tubular STF54454C |
| 7219-2134-012 | Manguito de horno tubular, 2 in | Horno tubular STF54454C |
| 7219-2134-013 | Manguito de horno tubular, 1 in | Horno tubular STF54454C |
| 7219-2147-002 | Adaptador para horno tubular, 2 in | Horno tubular STF54434C |
| 7219-2147-003 | Adaptador para horno tubular, 3 in | Horno tubular STF54434C |
| 7219-2147-013 | Vestíbulo del tubo, 1 in | Horno tubular STF54454C |