Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile
Thermo Scientific™

Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile

Filter sample volumes of 10 to 100mL with these nonsterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de poroDiámetro (métrico)Material (membrana)Formato
724-20450,45 μm25 mmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)Case of 500
199-20200,2 μm25 mmPTFECase of 300
721-13200,2 μm13 mmPTFECase of 100
721-13450,45 μm13 mmPTFECase of 100
722-20001,1 μm25 mmFibra de vidrioCase of 50
724-20200,2 μm25 mmAcetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)Case of 500
724-20800,8 μm25 mmAcetato de celulosaCase of 500
724-2080PK0,8 μm25 mmAcetato de celulosaPack of 100
727-20200,2 μm25 mmNailonCase of 500
727-20450,45 μm25 mmNailonCase of 500
727-2045PK
también denominado 727-2045
0,45 μm25 mmNailonPack of 100
728-20200,2 μm25 mmPTFECase of 500
728-20450,45 μm25 mmPTFECase of 500
176-00200,2 μm4 mmNailonCase of 400
176-00450,45 μm4 mmNailonCase of 400
Número de catálogo 724-2045
Precio (MXN)
-
Tamaño de poro:
0,45 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
Material (membrana):
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)
Unit Size:
Case of 500

Los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados para cumplir las necesidades de esterilización y aclarado de su laboratorio. Nuestros filtros están disponibles en una gran variedad de tamaños y membranas que se pueden usar fácilmente para aplicaciones de laboratorio estériles y no estériles. Tanto si su investigación necesita prefiltración, preparación de muestras, filtración estéril, filtración de laboratorio o ventilación de gas, los filtros para jeringas Nalgene son un artículo básico para el laboratorio.

Key Features
  • 10 to 100mL sample size
  • Inlet: Female Luer-Lok™
  • Outlet: Male Luer slip
  • Polypropylene housing with ID color rings
  • Pore size and membrane type printed on unit

Surfactant-free Cellulose Acetate (SFCA)

  • Low protein binding, lower extractables than standard CA
  • Good for cell culture fluids and cellular solutions
  • Polypropylene housings with blue color rings

Cellulose Acetate (CA)

  • Some protein binding and extractables
  • For sterile filtration and clarification of: buffers, aqueous solutions and reagents
  • Polypropylene housings with red color rings

Nylon

  • Naturally hydrophilic, low extractables, some protein binding
  • Useful for alcohols, cryoprotectants such as DMSO and with aqueous/biological and weak solvents
  • Polypropylene housings with pink color rings
PTFE
  • Naturally hydrophobic
  • Excellent for HPLC/GC solvent filtration. Ideal for sterile venting of air or other gases during filtration
  • Polypropylene housings with white color rings

Especificaciones
Diámetro (métrico)25 mm
Diámetro de la membrana (métrico)25 mm
Para utilizar con (aplicación)Filtración de muestras biológicas/inmunológicas, líquidos de cultivos celulares, soluciones celulares y líquidos biológicos
Características ecológicasMenos recursos utilizados y menos residuos
Material de la carcasaPolipropileno (carcasa)
Línea de productosNalgene
TipoFiltro de jeringa
Volumen (métrico)De 10 a 100 ml (muestra)
Material (membrana)Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)
Tamaño de poro0,45 μm
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 500