Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 寸法(長さ☓幅) | 概要 |
|---|---|---|
| 74018-00 | 18 x 20 in. | Mat |
| 74000-00 | 20 in. x 250 ft. | 250 ft. Dispenser Pk. Roll |
| 74040-00PK または、製品番号74040-00 | 18 x 40 in. | Long Mat |
| 74043-00PK または、製品番号74043-00 | 20 x 43 in. | Table Mat |
| 74050-00 | 20 in. x 100 ft. | Roll |
| 74200-00 | 40 in. x 200 ft. | Wide Roll |
| 74218-00 | 18 x 20 in. | Mat |
| 74240-00 | 18 x 40 in. | Long Mat |
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ 表面プロテクターは、こぼれた液体を吸収し、壊れやすい器具のクッションの役割も果たします。滑りにくく、耐久性、防水性、耐化学薬品性があります。布のような表面は、濡れても破れたりしません。