Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Novos produtos
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
Início
▸
Comprar todos os produtos
▸
Centrifuges
▸
General Centrifuge Accessories
▸
Tube PET Thin-Walled
Thermo Scientific™
Tube PET Thin-Walled
Tube PET Thin-Walled
Have Questions?
Número do catálogo
For Use With (Equipment)
75000471
Surespin 632 Rotor (75003032)
Número do catálogo
75000471
Preço (BRL)
-
Requisite uma Cotação
For Use With (Equipment):
Surespin 632 Rotor (75003032)
Tube PET Thin-Walled
Tube PET Thin-Walled
36 mL
50/Pk.
Especificações
Capacity
36 mL
Quantity
50/Pk.
For Use With (Equipment)
Surespin 632 Rotor (75003032)
Product Type
Tube