Search
Search

| Número de catálogo | Requisitos eléctricos | Rotor |
|---|---|---|
| 75002446 | 120 V 60 Hz | Rotor de 24 x 1,5/2 mL con tapa de biocontención ClickSeal |
| 75002545 | 100 V 50/60 Hz | Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca |
| 75002447 | 100 V 50/60 Hz | Rotor de 24 x 1,5/2 mL con tapa de biocontención ClickSeal |
| 75002544 | 230 V, 50/60Hz | Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca |
| 75002445 | 230 V, 50/60Hz | Rotor de 24 x 1,5/2 mL con tapa de biocontención ClickSeal |
| 75002489 | 230 V, 50/60 Hz | Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca |
| 75002490 | 120 V 60 Hz | Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca |
Ideales para el uso diario en el laboratorio hasta 21 100 x g, las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R ofrecen una potencia de procesamiento excepcional, funciones de seguridad exclusivas y una amplia gama de rotores y accesorios de microcentrífuga para el procesamiento de tubos de microcentrífuga. La refrigeración de la temperatura ambiente a la temperatura ajustada se produce en tan solo 9 minutos.