Microcentrífugas de las series Sorvall™ Legend™ Micro 17 y 21
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Microcentrífugas de las series Sorvall™ Legend™ Micro 17 y 21

Realice protocolos de microvolúmenes, como la preparación de ácidos nucleicos y lisados de proteínas y reacción en cadena de la polimerasa (PCR), con un rendimiento de microcentrífuga de hasta 21 100 x g.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricosRotor
75002542100 V 50/60 HzRotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
75002437100 V 50/60 Hz24 x 1,5/2 mL
75002557230 V, 50/60 HzRotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
75002558120 V 60 HzRotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
75002435230 V, 50/60HzRotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal
75002436120 V 60 Hz24 x 1,5/2 mL
75002487230 V, 50/60HzRotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
75002488120 V 60 HzRotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
Número de catálogo 75002542
Precio (CLP)
-
Requisitos eléctricos:
100 V 50/60 Hz
Rotor:
Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca

Acelere los procesos de preparación de muestras de tubos de microcentrífuga hasta 21 100 x g con nuestra microcentrífuga estándar. Cuando nuestro Sorvall Legend Micro 21 se conecta a nuestra amplia selección de rotores de microcentrífugas, estas microcentrífuga ofrece productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio de diseño compacto y fácil de usar.

Características:

  • Aceleración excepcional de hasta 21.000 x g en 12 segundos
  • Las versiones refrigeradas son capaces de enfriar en solo nueve minutos
  • Tapa de rotor de biocontención ClickSeal que se abre y cierra mediante «clics», lo que garantiza una contención segura de las muestras
  • Nuevas tapas de PPSU que mejoran la fuerza y resistencia química
  • Mandos intuitivos y visor de fácil lectura que simplifica su uso
  • Base de líneas elegantes que permite aprovechar al máximo el espacio
  • Diseño resistente que garantiza años de servicio fiable
  • Rendimiento silencioso que ofrece un ambiente seguro sin estrés

Gama de rotores:

Seleccione una de las tres configuraciones estándar de rotor al adquirir una microcentrífuga Sorvall Legend 17 o 21:

  • Rotor de 24 × 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal certificada por la CAMR
  • Rotor de 36 × 0,5 ml con tapa enroscable
  • Rotor de doble fila de 18 x 2/0,5 ml con tapa enroscable
  • Rotor PCR 8 × 8 con tapa enroscable
  • Rotor PCR 4 × 8 con tapa de biocontención ClickSeal
  • Rotor para hematocrito

Información para pedidos:

Los rotores para biocontención, hematocrito, PCR y de doble fila, así como las tapas y adaptadores para tubos están disponibles por separado.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCSA, CE, IVD
Dimensiones (Al x An x F)8.9 x 9.6 x 13.8 in. (22.5 x 24.3 x 35.2 cm)
Requisitos eléctricos100 V 50/60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
IncluyeRotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
ModeloSorvall Legend Micro 21
Peso neto23.1lb. (10.5 kg)
Nivel de ruido56 dB(A)
RotorRotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
Tiempo de actividadDe 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
EstándaresIEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Intervalo de temperaturaTemperatura ambiente
TipoCentrífuga de sobremesa
Ventilado/aYes
Capacidad24 x 1.5/2 mL
RCF máx.21,100 x g
Vel. máx14,800 rpm
Línea de productosSorvall
RefrigeradoNo
Unit SizeEach