Tapón de aluminio de alto rendimiento Sorvall™ para frasco de centrífuga de 1 l
Tapón de aluminio de alto rendimiento Sorvall™ para frasco de centrífuga de 1 l
Tapón de aluminio de alto rendimiento Sorvall™ para frasco de centrífuga de 1 l
Tapón de aluminio de alto rendimiento Sorvall™ para frasco de centrífuga de 1 l
Thermo Scientific™

Tapón de aluminio de alto rendimiento Sorvall™ para frasco de centrífuga de 1 l

Obtenga un rendimiento de hasta 20.584 x g con este tapón de aluminio de alto rendimiento para frascos de centrífuga de 1 litro, diseñado para centrífugas de alta velocidad y gran capacidad.
Have Questions?
Número de catálogoTamaño de rosca (métrico)
7500351150 mm
Número de catálogo 75003511
Precio (MXN)
-
Tamaño de rosca (métrico):
50 mm

Obtenga un rendimiento de hasta 20.584 x g con el tapón de aluminio de alto rendimiento Thermo Scientific™ Sorvall™ para frascos de centrífuga de 1 litro, diseñado para centrífugas de alta velocidad y gran capacidad. Este tapón de aluminio de alta resistencia mejora el soporte de los frascos y la resistencia química a soluciones de fenol en comparación con tapones de plástico Noryl™. Estos tapones están disponibles tanto en frascos de copolímero de polipropileno (PPCO) diseñados para ofrecer una excelente resistencia química y son esterilizables en autoclave, o frascos de policarbonato (PC), diseñados para lograr una claridad excelente.

  • Mejora el soporte de frascos y mejora la resistencia química.
  • Disponible para frascos de copolímero de polipropileno (PPCO) o policarbonato (PC)
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
DescripciónTapón de aluminio de alto rendimiento para frasco de 1000 ml
Para utilizar con (equipo)Frasco de alto rendimiento Sorvall de 1000 ml
Acabado del cuello50 mm
N.° por paquete2
Tipo de productoTapón de rosca con parte superior abierta
Tamaño de rosca (métrico)50 mm
MaterialAluminio
Fuerza máx.20584xG
Unit SizeEach