You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
Início
▸
Comprar todos os produtos
▸
Centrifuges
▸
Centrifuge Adapters
▸
TX-200 Rotor Tube Adapters
Thermo Scientific™
TX-200 Rotor Tube Adapters
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Have Questions?
Alterar visualização
Número do catálogo
Capacity
75003803
50 mL Conical Tube
75003771
15 mL Conical Tube
75003801
100 mL Round-bottom Tube
75003808
10 mL Blood Collection or 15 mL Corex /Kimble Tube
4 opções
Número do catálogo
75003803
Preço (BRL)
-
Requisite uma Cotação
Capacity:
50 mL Conical Tube
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.
Maximum tube capacity: 4 × 100mL
Maximum O.D. × L: 48 × 122mm
Especificações
Max. Tube Diameter
29.5 mm
Max. Tube Length
126 mm
Tube Size
50 mL
Tube Type
Conical
Capacity
50 mL Conical Tube
Type
Rotor Tube Adapter
Unit Size
Each