Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Thermo Scientific™

Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen

Ihre verbesserte Ergonomie und ihr kompaktes Design sowie das schnelle Einrichten rückführbarer, reproduzierbarer Läufe machen diese Zentrifuge zur besten Wahl für eine vereinfachte Blutverarbeitungsproduktivität.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerElektrische AnforderungenBeschreibung
75007695380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-PhasenSorvall BP 16 Zentrifuge
75007681200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasigSorvall BP 8 Zentrifuge
75007683200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasigSorvall BP 16 Zentrifuge
75007689380/400/415 V, ±10 %, 50 Hz, dreiphasigSorvall BP 8 Zentrifuge
75007662200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasigSorvall BP 8 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge
75007661200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, EinzelphaseSorvall BP 16 hochbelastbare wassergekühlte Zentrifuge
75007682200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, EinzelphaseSorvall BP 16 Schwerlastzentrifuge
75007684200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, EinzelphaseSorvall BP 8 hochbelastbare Zentrifuge
75007688380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-PhasenSorvall BP 16 Schwerlastzentrifuge
Katalognummer 75007695
Preis (EUR)
-
Elektrische Anforderungen:
380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-Phasen
Beschreibung:
Sorvall BP 16 Zentrifuge
Die erhöhte Kapazität von 16 x 500 ml-Blutbeuteln und das anwenderfreundliche Design der neuen Thermo Scientific™ Sorvall™ BP-8 und -16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen machen die Arbeit mit großen Volumina einfacher und bequemer; diese Zentrifugen verwenden die bereits von Ihnen validierten Protokolle und entsprechen internationalen Standards.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz
  • In zwei Ausführungen erhältlich, bieten die Flexibilität, Rotoren mit höherer Kapazität oder Rotoren zu wählen, die bestehenden Arbeitsabläufen entsprechen, da Sie zwischen 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren wählen können:
    • Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit normalem bis mittlerem Durchsatz die Sorvall BP 8 Zentrifuge, die eine Kapazität von 6 x 550 ml-Blutbeuteln bietet und bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel aufgerüstet werden kann
    • Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz die Sorvall BP 16 Zentrifuge mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, die bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel aufgerüstet werden kann
  • Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.

Integrierte Sicherheit und Effizienz
  • Kompakte Bauweise und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
    • Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
    • Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
  • Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
  • Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz und Thermo Scientific™ Centri-Cross™ zum Konvertieren Ihrer bestehenden Protokolle noch weiter verbessert.
Specifications
Zertifizierung/KonformitätUL, FDA-gelistet, CE-Kennzeichnung für Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG
ReglertypCentri-Touch Touchscreen
BeschreibungSorvall BP 16 Zentrifuge
Abmessungen (H x B x T)39,9 x 32,1 x 35,4 in. (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
AntriebssystemDuraFlex bürstenlose Antriebstechnik mit hohem Drehmoment
Elektrische Anforderungen380/400/415 V ±10% 50 Hz 3-Phasen
Frequenz50 Hz
Umweltfreundliche TechnikKühlung beim Öffnen der Tür ausgeschaltet; Eco-Spin-Windschutzscheibenrotoren
Nettogewicht1091.3 lb. (495 kg)
Andere FunktionenMehrsprachige Auswahl, On-Board-Schulungsvideos, Benutzerprotokollierung, Benutzersperre, automatische Türöffnung, automatische Rotor-ID, On-Screen-Anzeige für Unwucht, Übertemperatur, Edelstahlkammer, Führungsanzeige für Fehlermeldungen
ProdukttypZentrifuge für Blutbanken
Profil (Beschleunigung/ Bremsen)11 Beschl., 12 Verzög., mehrere Emulationsprofile
Laufzeit99 Stunden 59 min 59 s (in Schritten von 1 s)
StandardsEN 61010-1 3. Ausgabe, IEC 61010-2-020 3. Ausgabe, IEC 61010-2-101 3. Ausgabe, EN 61326-1 Klasse B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485
Temperaturbereich (metrisch)-20 bis +40 °C, einstellbar auf 1 °C
Gewährleistung2 Jahre Aggregat, 5 Jahre Triebstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung
Fassungsvermögen12 x 500 ml- und 16 x 500 ml-Blutbeutel
Max. RZB7,187 x g
Max. Geschwindigkeit4,700 rpm
ProduktlinieSorvall
GekühltYes
Unit SizeEach