SL1 Plus 离心机系列
Thermo Scientific™

SL1 Plus 离心机系列

符合人机工效学的设计的标准高对比度用户界面可存储多达 6 套程序,简单的按键操作,适用于各种常规应用。
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号型号尺寸(高宽深)制冷型电压
75009000IVD 认证14.2 x 17.5 x 26 in. (36.2 x 56.6 x 66 cm)No100/115/220/230 V
75009030IVD14.2 x 24.6 x 26 in. (36.2 x 62.5 x 66 cm)100/115/220/230 V
75009031IVD14.2 x 24.6 x 26 in. (36.2 x 62.5 x 66 cm)120 V
75009600仅限一般用途14.2 x 17.5 x 26 in. (36.2 x 56.6 x 66 cm)100/115/220/230 V
75009630仅限一般用途14.2 x 24.6 x 26 in. (36.2 x 62.5 x 66 cm)208/230 V
货号 75009000
价格(TWD)
-
型号:
IVD 认证
尺寸(高宽深):
14.2 x 17.5 x 26 in. (36.2 x 56.6 x 66 cm)
制冷型:
No
电压:
100/115/220/230 V
符合人机工效学的设计的标准高对比度用户界面可存储多达 6 套程序,简单的按键操作,适用于各种常规应用。容量高达 1.6 L,可容纳 76 支 5/7 mL 采血管和 16 支 50 mL 锥形管;Auto-Lock 功能方便快速更换转头,并有 12 种转头可选择。
  • 易于使用:

    • 直观的控件可简化操作,提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息。
    • 现代工业设计,支持持续提升转头装载人机工效学、用户安全和当前必要的认证
    • 微动马达腔盖锁让您轻轻一按即可轻松关闭并锁定离心机腔盖(即使在高的台面上)。

    Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III 转头系统:

    • 安全锁定系统可通过按钮轻松安装和更换转头。
    • 系统可节省应用之间更换转头的时间。
    • 可轻松对转头室进行快速清洁,使工作环境更健康,设备寿命更长。

    Thermo Scientific™ ClickSeal™ 吊篮密封盖系统:

    • 通过压盖实现密封,提供生物防护解决方案;消除螺帽和复杂的搭扣。
    • 系统具有适合佩戴手套下的单手开/关功能。
    • 系统经过英国 Porton Down CAMR™ 认证。

    Thermo Scientific™ SMARTSpin™ 技术:

    • 先进的转头管理系统可最大程度提升每个转头和吊篮选件的加速、制动和处理残留负载不平衡的能力:
    • 技术可提高安全性并改善分离效果。

    节省空间设计:

    • 紧凑的尺寸可节省工作区域,而符合人机工效学的高度和流线型设计则可确保轻松加载和卸载样品,且便于清洁。

    节能:

    • 比业界标准方案(例如,标准血液分离或锥形管处理)节省多达 40% 的能耗。
规格
认证/合规EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15,ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
控制器类型微处理器
尺寸(高宽深)14.2 x 17.5 x 26 in. (36.2 x 56.6 x 66 cm)
显示类型LED
驱动系统直流,无刷感应,小型
包括转子需要单独购买
存储可储存多达 6 个程序
型号IVD 认证
产品类型通用离心机
配置文件(加速/制动)9 种加速 / 10 种减速
程序存储多达 6 个程序通过按钮和高对比度液晶显示界面
数量Each
包括转子
安全特性SMARTSpin 不平衡检测、防止手指夹伤、防撞结构
通风型
电压100/115/220/230 V
容量4 x 400 mL with TX-400 Rotor
最大 RCF25,830 x g (Microliter 30 x 2 Rotor)
最大速度15,200 rpm ,(带 Microliter 30 x 2 转子)
制冷型No
Unit SizeEach