Centrífugas Sorvall X1 y X1R Pro
Thermo Scientific™

Centrífugas Sorvall X1 y X1R Pro

La pantalla táctil ergonómica de la serie Pro facilita la programación para obtener resultados más rápidos, además de acceder y realizar un seguimiento de todos los ciclos, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRefrigeradoTensiónModeloDescripción
75009763Sí100 VSolo para uso generalSorvall X1R Pro, 100 V
75009220No120/240 VCon certificación IVDSorvall X1 Pro-MD 100-240 V 50/60 Hz
75009260Sí220/230 VCon certificación IVDSorvall X1R Pro-MD; 220-230 V
75009261Sí120 VCon certificación IVDSorvall X1R Pro-MD, 120 V
75009263Sí100 VCon certificación IVDSorvall X1R Pro-MD, 100 V
75009720No120/240 VSolo para uso generalSorvall X1 Pro 100-240V 50/60Hz
75009760Sí208/230 VSolo para uso generalSorvall X1R Pro; 220-230 V
Número de catálogo 75009763
Precio (MXN)
-
Refrigerado:
Sí
Tensión:
100 V
Modelo:
Solo para uso general
Descripción:
Sorvall X1R Pro, 100 V
Las centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 y X1R de uso general Pro ofrecen un alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Las centrífugas GP Pro facilitan la programación para obtener resultados rápidos y proporcionan un seguimiento de todas las ejecuciones, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga. Con una capacidad de hasta 1,6 L, ofrecen un tamaño compacto y pueden centrifugar hasta 76 tubos de sangre de 5/7 ml, 16 tubos cónicos de 50 ml o 10 microplacas estándar con biocontención. La máxima versatilidad se logra con 17 rotores disponibles para elegir y Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange para cambiar rápidamente entre aplicaciones.
La serie de centrífugas GP Pro está disponible en modelos ventilados (X1) o refrigerados (X1R), así como para uso general en laboratorio o con certificación IVD.
Características de rendimiento:
  • La interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil simplifica el funcionamiento con una barra de menús de fácil acceso y un icono de estado de la centrifugadora para una monitorización de un vistazo
  • Efecto centrífugo acumulado Thermo Scientific™ (ACE™ ): función integradora para una mayor reproducibilidad
  • La tecnología de desequilibrio Thermo Scientific™ SMARTSpin™ optimiza la seguridad y maximiza el desequilibrio de la aceleración, el frenado y la carga residual para cada opción de rotor y cestillo
Intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™:
  • Cambio seguro y ergonómico del rotor mediante un botón en tan solo tres segundos sin necesidad de herramientas
  • Acceso total a la cámara que facilita la limpieza y minimiza el riesgo de contaminación
  • Flexibilidad para cambiar con rapidez entre aplicaciones y evolucionar con junto con las necesidades cambiantes de su laboratorio
Tapas de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™:
  • Opciones de sellado de biocontención que permite un sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes, diseñado ergonómicamente para utilizarse con la mano derecha o con la izquierda
  • Las señales de cierre audibles y visuales mejoran la seguridad
  • Certificación de biocontención por el Instituto Nacional para la Protección de la Salud, Porton Down, Reino Unido o TÜ V NORD CERT GmbH, Alemania
Rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite ™
  • Hasta 17 opciones de rotor únicas, incluidas las opciones de rotor de fibra de carbono Fiberlite, para ayudar a maximizar el rendimiento y la flexibilidad
  • Los rotores de fibra de carbono Fiberlite están respaldados por una garantía de 15 años y no hay limitación en los ciclos de uso.
  • La fibra de carbono ofrece una capacidad única para moldear cada cavidad para que se ajuste perfectamente a tubos cónicos desechables, frascos y otros consumibles
Características de ergonomía/seguridad:
  • Diseño que ahorra espacio con dimensiones compactas para optimizar el área de trabajo a una altura ergonómica
  • Las características de seguridad de la tapa promueven la carga y descarga ergonómica de las muestras y permiten una fácil limpieza
Eficiencia energética:
  • Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos
  • La capacidad de programación y encendido/apagado del compresor promueve el ahorro de energía
  • Los rotores de Fiberlite pesan hasta un 60 % menos que los rotores equivalentes de metal y, por lo tanto, aceleran/desaceleran más rápido, lo que se traduce en un menor consumo de energía por ciclo.*
Conectividad y gestión de datos:
  • El registro de eventos, el registro del rotor y los datos de las gráficas se pueden exportar a través de USB en formato CSV o PDF
  • Los programas se pueden descargar y compartir entre unidades
  • Puerto USB delantero que facilita la conexión y la transferencia de datos
  • El modo disponible opcional Thermo Scientific™ SECURE-Spin™ habilita funciones de control avanzadas y seguras en las centrífugas X Pro al admitir el cumplimiento y la trazabilidad de la gestión de datos 21 CFR Parte 11
    • La documentación rastreable proporciona un seguimiento de auditoría para los cambios en el entorno y el programa
    • Compatible con el software de gestión de datos Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus, que permite la supervisión remota de un número ilimitado de centrifugadoras y el seguimiento de muestras con un lector de código de barras
Modelos anteriores:
  • Sorvall X1, Sorvall X1R
*Compare los datos destacados en la hoja informativa ecológica de 2021 en https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/PG2030-PJT4622-COL33722-Centrifuges-FactSheet-Americas-FHR.pdf
Especificaciones
Certificaciones/conformidadEN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controladorMicroprocesador
DescripciónSorvall X1R Pro, 100 V
Dimensiones (Al x An x F)14.2 x 24.6 x 26 in. (36.2 x 62.5 x 66 cm)
Tipo de pantallaInterfaz de pantalla táctil a todo color
Sistema de accionamientoDirect, Brushless Induction Low Profile
IncluyeEl rotor debe adquirirse por separado
MemoriaStores up to 100 events and programs
ModeloSolo para uso general
Tipo de productoCentrífuga de uso general
Perfil (aceleración/frenado)9 Accel/10 Braking
Memoria para programasUp to 100 programs via full color touch screen interface
CantidadEach
Rotor incluidoNo
Características de seguridadDetección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
Ventilado/aNo
Tensión100 V
Capacidad4 x 400 mL BioBottles, 76 x 5/7 mL Blood Tubes, 56 x 9/10 mL Blood Tubes, 36 x 15 mL Conical Tubes, 16 x 50 mL Conical Tubes with TX-400 Rotor
RCF máx.25,830 x g (Microliter 30 x 2 Rotor)
Vel. máx15,200 rpm with F21-48x2, Microliter 48x2 or Microliter 30x2
RefrigeradoSí
Unit SizeEach