Centrífugas Sorvall X4F y X4FR Pro
Thermo Scientific™

Centrífugas Sorvall X4F y X4FR Pro

La pantalla táctil ergonómica de la serie Pro facilita la programación para obtener resultados más rápidos, además de acceder y realizar un seguimiento de todos los ciclos, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRefrigeradoTensiónModeloDescripción
75009940Sí100 VSolo para uso generalSorvall X4FR Pro, 100 V
75009026Sí220 VCertificado IVDSorvall X4FR Pro-MD, 220 V
75009027Sí220 VSolo para uso generalSorvall X4FR Pro, 220 V
75009532No208/230 VCon certificación IVDSorvall X4FR Pro-MD, 208-240 V
75009533No120 VCertificado IVDSorvall X4F Pro-MD, 120 V
75009534No220/240 VCon certificación IVDSorvall X4F Pro-MD, 100 V
75009539Sí120 VCertificado IVDSorvall X4FR Pro-MD, 120 V
75009540Sí100 VCertificado IVDSorvall X4FR Pro-MD, 100 V
75009541Sí220/240 VCertificado IVDSorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V
75009932No208/230 VSolo para uso generalSorvall X4F Pro, 208-240 V
75009934No100 VSolo para uso generalSorvall X4F Pro, 100 V
75009941Sí220/240 VSolo para uso generalSorvall X4FR Pro, 220-240 V
Número de catálogo 75009940
Precio (EUR)
-
Refrigerado:
Sí
Tensión:
100 V
Modelo:
Solo para uso general
Descripción:
Sorvall X4FR Pro, 100 V

Las centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F y X4FR de suelo de uso general Pro ofrecen un alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Cambie de forma rápida y segura entre 18 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ sin herramientas. Ahorre espacio en la mesa de trabajo con este modelo de suelo, de serie con ruedas bloqueables para un fácil almacenamiento y para facilitar la limpieza en entornos de sala blanca.

Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones.

La serie de centrífugas de suelo Pro está disponible en modelos ventilados (X4) o refrigerados (X4R), así como para uso general en laboratorio o con certificación IVD.
Características de rendimiento:
  • La interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil simplifica el funcionamiento con una barra de menús de fácil acceso y un icono de estado de la centrifugadora para una monitorización de un vistazo
  • Efecto centrífugo acumulado Thermo Scientific™ (ACE™ ): función integradora para una mayor reproducibilidad
  • La tecnología de desequilibrio Thermo Scientific™ SMARTSpin™ optimiza la seguridad y maximiza el desequilibrio de la aceleración, el frenado y la carga residual para cada opción de rotor y cestillo
Intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™:
  • Cambio seguro y ergonómico del rotor mediante un botón en tan solo tres segundos sin necesidad de herramientas
  • Acceso total a la cámara que facilita la limpieza y minimiza el riesgo de contaminación
  • Flexibilidad para cambiar con rapidez entre aplicaciones y evolucionar con junto con las necesidades cambiantes de su laboratorio
Tapas de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™:
  • Opciones de sellado de biocontención que permite un sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes, diseñado ergonómicamente para utilizarse con la mano derecha o con la izquierda
  • Las señales de cierre audibles y visuales mejoran la seguridad
  • Certificación de biocontención por el Instituto Nacional para la Protección de la Salud, Porton Down, Reino Unido o TÜ V NORD CERT GmbH, Alemania
Rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite ™
  • Hasta 18 opciones de rotor únicas, incluidas las opciones de rotor de fibra de carbono Fiberlite, para ayudar a maximizar el rendimiento y la flexibilidad
  • Los rotores de fibra de carbono Fiberlite están respaldados por una garantía de 15 años y no hay limitación en los ciclos de uso.
  • La fibra de carbono ofrece una capacidad única para moldear cada cavidad para que se ajuste perfectamente a tubos cónicos desechables, frascos y otros consumibles
Características de ergonomía/seguridad:
  • El modelo de suelo incluye ruedas bloqueables para un fácil almacenamiento y para facilitar la limpieza en entornos de sala blanca
  • Diseño que ahorra espacio con dimensiones compactas para optimizar el área de trabajo a una altura ergonómica
  • Las características de seguridad de la tapa promueven la carga y descarga ergonómica de las muestras y permiten una fácil limpieza
Eficiencia energética:
  • Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos
  • La capacidad de programación y encendido/apagado del compresor promueve el ahorro de energía
  • Los rotores de Fiberlite pesan hasta un 60 % menos que los rotores equivalentes de metal y, por lo tanto, aceleran/desaceleran más rápido, lo que se traduce en un menor consumo de energía por ciclo.*
Conectividad y gestión de datos:
  • El registro de eventos, el registro del rotor y los datos de las gráficas se pueden exportar a través de USB en formato CSV o PDF
  • Los programas se pueden descargar y compartir entre unidades
  • Puerto USB delantero que facilita la conexión y la transferencia de datos
  • El modo disponible opcional Thermo Scientific™ SECURE-Spin™ habilita funciones de control avanzadas y seguras en las centrífugas X Pro al admitir el cumplimiento y la trazabilidad de la gestión de datos 21 CFR Parte 11
    • La documentación rastreable proporciona un seguimiento de auditoría para los cambios en el entorno y el programa
    • Compatible con el software de gestión de datos Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus, que permite la supervisión remota de un número ilimitado de centrifugadoras y el seguimiento de muestras con un lector de código de barras
Modelos anteriores:
  • Sorvall XF, Sorvall XFR
Especificaciones
Certificaciones/conformidadEN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controladorMicroprocesador
DescripciónSorvall X4FR Pro, 100 V
Dimensiones (Al x An x F)32.8 x 22.3 x 27.2 in. (83.5 x 56.6 x 69 cm)
Tipo de pantallaInterfaz de pantalla táctil a todo color
Sistema de accionamientoDirect, Brushless Induction Low Profile
IncluyeEl rotor debe adquirirse por separado
Uso en laboratorio/sala limpiaCleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1
MaterialFront, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: lockable casters
MemoriaStores up to 100 events and programs
ModeloSolo para uso general
Peso neto319 lb. (145 kg)
Tipo de productoCentrífuga de uso general
Perfil (aceleración/frenado)9 Accel/10 Braking
Memoria para programasUp to 100 programs via full color touch screen interface
CantidadEach
Rotor18 Rotor options available
Rotor incluidoNo
Características de seguridadDetección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
Ventilado/aNo
Tensión100 V
Capacidad4 x 1000 mL BioBottles, 196 x 5/7 mL Blood Tubes, 148 x 9/10 mL Blood Tubes, 96 x 15 mL Conical Tubes, 40 x 50 mL Conical Tubes, 4 x 6 Microplates with TX-1000 Rotor
RCF máx.25,830 x g Fixed Angle (with microliter 30 x 2 mL rotor); 7,197 x g Swing-Out (with H-Flex HS4 rotor)
Vel. máx15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
RefrigeradoSí
Unit SizeEach