Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000
Thermo Scientific™

Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000

Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDurchmesser (metrisch)Menge
7525A25 μm15 ml
7503A3,2 μm15 ml
7503B3,2 μm100 mL
7503C3,2 μm1000 mL
7505A6 μm15 ml
7505B6 μm100 mL
7505C6 μm1000 mL
7508A7,9 μm15 ml
7508B7,9 μm100 mL
7510A12 μm15 ml
7510B11 μm100ml
7510C11 μm1000 mL
7516A17 μm15 ml
7516B17 μm100 mL
7516C17 μm1000 mL
7520A19 μm15 ml
7520B19 μm100 mL
7545A
auch als MCG-7545A-EACH bezeichnet
45 μm15 ml
7545B45 μm100 mL
7550A55 μm15 ml
7550B55 μm100 mL
7550C55 μm1000 mL
7575A
auch als MCG-7575A-EACH bezeichnet
71 μm15 ml
7590A90 μm15 ml
7590B90 μm100 mL
7602A
auch als MCG-7602A-EACH bezeichnet
97 μm15 ml
7602B97 μm100 mL
7640A134 μm15 ml
7725A222 μm15 ml
Katalognummer 7525A
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
25 μm
Menge:
15 ml
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000. Sie eignen sich als Modellsysteme für Experimente der Strömungsmechanik und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme.

Suspensionen großer Copolymer-Mikrosphären setzen sich zusammen aus Polystyrolpolymer, quervernetzt mit 4 bis 8%igem Divinylbenzol (DVB). Die Partikel sind chemisch inert und lassen sich mit Alkohol waschen und mit Vakuum oder Luft trocknen. Die Dichte des Polymers beträgt 1,05 g/cm3 und der Brechungsindex 1,59 bei 589 nm. Sie sind als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich.

Bestellinformationen:

Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar. 15 ml (Flaschenteilenr. „A“), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 7503 B und 7503C). Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.

Inhalt:

Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt

Empfohlen für:

Hoch konzentrierte Polymerpartikel > 3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind. Auch hilfreich als experimentelle Partikel für akustische und optische Analysesysteme.

Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.

Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.
Specifications
ZusatzstoffEnthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration10%
BeschreibungSuspensionen großer Kopolymer-Mikrosphären sind nützlich als Modellsysteme für Experimente mit Fluidmechaniken und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme.
EnthältAllgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung15 ml
Partikeldichte1.05g/cm ³
Menge15 ml
Brechungsindex1,59 bei 589 nm (25 °C)
StabilitätProdukt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
FarbeWeiß oder farblos
Durchmesser (metrisch)25 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Fluidmechanik, Große Porenfiltration
MaterialPolystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
ProdukttypSpezialpartikel
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.