Bucles de muestras para válvulas de inyección Cheminert
Product Image
Thermo Scientific™
Bucles de muestras para válvulas de inyección Cheminert
Solicite bucles de muestras Thermo Scientific™ Dionex™ para válvulas de inyección Cheminert (2, 20 y 100 μl) para su uso en muestreadores automáticos Dionex™ UltiMate™ 3000 OAS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad de muestra
755.CSL2020 μl
755.CSL22 μl
755.CSL100100 μl
Número de catálogo 755.CSL20
Precio (MXN)
-
Capacidad de muestra:
20 μl
Solicite bucles de muestras Thermo Scientific™ Dionex™ para válvulas de inyección Cheminert (2, 20 y 100 μl) para su uso en muestreadores automáticos Dionex™ UltiMate™ 3000 OAS.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Muestreadores automáticos Dionex UltiMate 3000 OAS
Capacidad de muestra20 μl
TipoBucle de muestras
Unit SizeEach