Adaptadores para Thermo Scientific™ Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
Thermo Scientific™
Adaptadores para Thermo Scientific™ Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
Aumente su flexibilidad para separaciones de microvolúmenes mediante adaptadores para nuestro rotor de microcentrífuga estándar.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadPara utilizar con (equipo)
7600325124 x 0,25/0,4 ml Microliter TubosRotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
7600325024 tubos de PCR de 0,2 mlRotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
7600325224 x 0,5/0,6 ml Microliter TubosRotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
Número de catálogo 76003251
Precio (USD)
-
Capacidad:
24 x 0,25/0,4 ml Microliter Tubos
Para utilizar con (equipo):
Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
Aumente su flexibilidad para separaciones de microvolúmenes mediante adaptadores para nuestro rotor de microcentrífuga estándar. Seleccione entre varios Microliter Adaptadores de tubos y adaptadores PCR para el Thermo Scientific™ Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
Tamaño del tubo0,4/0,25 ml
Tipo de tuboMicrotubo
Capacidad24 x 0,25/0,4 ml Microliter Tubos
TipoAdaptador de rotor de ángulo fijo
Unit SizePack of 24