Imject™ Maleimide-Activated BSA
実際の製品は異なる場合があります
Imject™ Maleimide-Activated BSA
Imject™ Maleimide-Activated BSA
Thermo Scientific™

Imject™ Maleimide-Activated BSA

Thermo Scientific Imjectマレイミド活性化BSAを使用すると、スルフヒドリル含有ペプチド抗原を免疫原性ウシ血清アルブミンキャリアタンパク質に結合させることができ、免疫化や抗体産生に役立ちます。Imjectマレイミド活性化BSAの特長:•最適化された活性化 — 各ロットがBSA 1モルあたり15~20モルのスルフヒドリル反応性マレイミドで活性化されていることが仕様で定められており、一貫して高いレベルの結合を保証•詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
771162 mg
7711510 mg
製品番号(カタログ番号) 77116
価格(JPY)
18,200
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
26,100
割引額 7,900 (30%)
Each
数量:
2 mg
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientific Imjectマレイミド活性化BSAを使用すると、スルフヒドリル含有ペプチド抗原を免疫原性ウシ血清アルブミンキャリアタンパク質に結合させることができ、免疫化や抗体産生に役立ちます。

Imjectマレイミド活性化BSAの特長:

•最適化された活性化 — 各ロットがBSA 1モルあたり15~20モルのスルフヒドリル反応性マレイミドで活性化されていることが仕様で定められており、一貫して高いレベルの結合を保証
• スルフヒドリル反応性 — システイン含有ペプチド抗原の結合用に設計されており、高力価抗体の産生に効果的な免疫原を作製可能
• シンプルで迅速な手順 — ハプテン-キャリア結合反応が2時間で完了し、宿主動物への複数回の注入とブースター免疫化に十分な量の免疫原が得られる
• 高品質のキャリアタンパク質 — 高純度のBSA(フラクションV)が高品質のThermo Scientificスルホ-SMCC架橋剤を使用して活性化され、高い安定性と一貫した性能が得られるように調製されている
• 免疫原性と可溶性 — 中程度の免疫原性と高い可溶性を持つBSAは、一次免疫原の調製に有用であるほか、KLHをキャリアタンパク質としてハプテンに対する免疫応答を生成した後に抗体スクリーニングやイムノアッセイにおいて非関連ハプテン-キャリアとして使用することも可能

スルホ-SMCC架橋剤を用いた化学修飾によってキャリアグレードの精製BSAにスルフヒドリル反応性を与えた後、生成されたマレイミド活性化タンパク質がリン酸バッファー中で安定化され、凍結乾燥されています。マレイミド基は、ペプチドおよびその他のチオール含有ハプテンのシステイン残基上のスルフヒドリル基 (-SH) 部と、共有結合クロスリンクを形成します。いくつかの抗原分子は各 BSA 分子にコンジュゲートすることにより、そのエピトープに対する高力価の抗血清を産生する免疫動物作成が可能になります。。活性化BSAタンパク質のいくつかのパッケージサイズからお選びいただくか、最適化したバッファーと円滑なスピン脱塩カラムを含む包括的コンジュゲーションキットをお選びください。

キャリアタンパク質は、注入すると免疫応答を誘発できる大きく複雑な分子です。小さな抗原(ペプチドまたは薬物化合物)に対する特異的な抗体を確実に生成するには、これらハプテンをより大きく複雑な分子(通常はタンパク質)に共有結合させ、免疫原性を高める必要があります。キャリアタンパク質は、免疫原性、溶解性、および適切なレベルのハプテン-キャリアコンジュゲーションを達成できるかどうかに基づいて選択します。

ウシ血清アルブミン(BSA)は、ほとんどの豊富な血漿タンパク質と同様に、非常に安定で可溶性であるため、ラボでさまざまな用途に使用できる便利なタンパク質です。多数のカルボキシル基の存在が BSA の正味の負電荷 (pI 5.1) とその高い水溶性をもたらしています (正電荷を帯びた陽イオン BSA と比べてください)。また 67 kDa のタンパク質は免疫原として十分な大きさと複雑性を備えています。結果として、BSA は、ハプテンとその他の弱い抗原を、抗体産生の目的で、免疫原性を増強するためのコンジュゲーション用として広く利用されるキャリアタンパク質のひとつです。BSAは、一次免疫原の調製にはあまり使用されませんが、KLHなどの免疫原性の高いキャリアタンパク質を使用して産生された抗体の分析(プレートコーティングが必要なスクリーニングアッセイなど)に好適な抗原を作製するためのキャリアタンパク質として有用です。

詳細な製品データ
• 免疫原調製のためのキャリアタンパク質の活性化およびコンジュゲーションデータ

関連製品
Imject™マレイミド活性化BSAスピンキット
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
数量2 mg
製品ラインImject
製品タイプImject Maleimide Activated Bovine Serum Albumin
Unit SizeEach
組成および保存条件
製品を受け取り後、4℃で保存。製品は室温で出荷されます。