Imject™ Maleimide-Activated mcKLH
El producto real puede variar
Imject™ Maleimide-Activated mcKLH
Imject™ Maleimide-Activated mcKLH
Imject™ Maleimide-Activated mcKLH
Thermo Scientific™

Imject™ Maleimide-Activated mcKLH

La mcKLH activada con maleimida Thermo Scientific Imject permite la conjugación de haptenos peptídicos que contienen sulfhidrilo con la proteínaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
776062 mg
7760510 mg
7761010 x 10 mg
Número de catálogo 77606
Precio (MXN)
-
Cantidad:
2 mg
La mcKLH activada con maleimida Thermo Scientific Imject permite la conjugación de haptenos peptídicos que contienen sulfhidrilo con la proteína portadora de hemocianina de lapa californiana (KLH) altamente inmunogénica para la inmunización y la producción de anticuerpos.

Características de la mcKLH activada con maleimida Imject:

• Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con más de 400 moles de maleimida reactiva a los grupos sulfhidrilo por mol de KLH, lo que garantiza de forma sistemática altos niveles de conjugación.
• Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
• Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en un total de dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped.
• Proteína portadora de alta calidad: la KLH se aísla del molusco Megathura crenulata (lapa californiana); la mcKLH es una forma de KLH de alta calidad recolectada de lapas criadas mediante maricultura.
• Altamente inmunogénica: la KLH tiene una elevada masa molecular (de 4,5 x 105 a 1,3 x 107 daltons; acumulados de subunidades de 350 y 390 kDa) y provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la BSA o la ovoalbúmina.
• Solubilidad excelente: nuestras preparaciones de KLH procedente de maricultura son más solubles que las formas habituales.

La KLH de alta calidad obtenida mediante maricultura se convierte en reactiva al grupo sulfhidrilo mediante su modificación química con el entrecruzador sulfo-SMCC. La proteína activada con maleimida que se obtiene se estabiliza y liofiliza en tampón fosfato. Los grupos maleimida forman entrecruzamientos covalentes con los grupos sulfhidrilo (-SH) de los restos de cisteína y de otros haptenos que contienen tioles. Pueden conjugarse numerosas moléculas de antígeno con cada molécula de KLH para convertirlas en altamente inmunogénicas y aumentar la posibilidad de estimular la producción, por parte de animales inmunizados, de antisueros con un elevado título frente a los epítopos de interés. Puede seleccionar entre los distintos envases de varios tamaños de proteína KLH activada, u optar por el kit de conjugación completo que incluye tampones optimizados y columnas de centrifugación y desalado sin complicaciones.

Las proteínas portadoras son moléculas grandes y complejas capaces de estimular una respuesta inmunitaria tras su inyección. La producción satisfactoria de anticuerpos específicos frente a antígenos pequeños (es decir, péptidos o compuestos farmacológicos) requiere que estos haptenos se conjuguen covalentemente con una molécula más grande y más compleja (normalmente una proteína) para hacerlos inmunogénicos. Las proteínas portadoras se seleccionan en función de su inmunogenicidad, su solubilidad y de si se puede logar un nivel adecuado de conjugación hapteno-proteína portadora.

La hemocianina de lapa californiana (KLH) es ampliamente utilizada como proteína portadora para la conjugación con haptenos y otros antígenos a fin de hacerlos más inmunogénicos para la producción de anticuerpos. Debido a su gran masa y complejidad, la KLH provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que otras proteínas portadoras. Puesto que la proteína procede de un molusco, está filogenéticamente alejada de los mamíferos y, por tanto, existen menos posibilidades de que se produzcan anticuerpos que reaccionen de forma cruzada con las muestras diana que suelen emplearse en los ensayos.

Más datos del producto
• Carrier protein activation and conjugation data for immunogen preparation

Productos relacionados
Kit de centrifugación de mcKLH activada con maleimida Imject™
mcKLH pegilada con maleimida Imject™
Tampón de conjugación con maleimida Imject™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Cantidad2 mg
Línea de productosImject
Tipo de productoImject Maleimide Activated Mariculture KLH
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía con un paquete de hielo.

Preguntas frecuentes

What do I need to consider when designing a peptide for antibody production?

We recommend that hydrophobic residues comprise 50% or less of all the residues in your sequence. Make sure there is at least one charged residue for every five amino acids: this is generally known to enhance the solubility of the peptide. Peptides (compared to polypeptides, which fold and bury the hydrophobic amino acids) are too small to fold, so just a few hydrophobic amino acids may leave them insoluble.

Other guidelines include:
Peptides containing multiple Cys, Met, and Trp can be hard to synthesize.
Some sequences are problematic in solid-phase peptide synthesis or cleavage and are best avoided; these include Asp-Pro sequences or stretches of amino acids that require bulky protecting groups on their side chains during synthesis.
Glycine is often good for antigenicity as it has only a hydrogen side chain; this allows for complete rotation.
Please note that we offer a Custom Antibody Production service (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production.html) that includes the use of our proprietary Antigen Profiler and Antigen Preparation tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production/antigen-profiler-antigen-preparation.html).

What is the optimal peptide length for antibody production?

Most peptide antigens range in length from 12 to 16 residues and are relatively easy to synthesize. Peptides of 9 residues or shorter have been effective antigens for antibody production, but peptides longer than 16 amino acids may contain several epitopes and form secondary structures. Peptides in excess of 18 residues begin to present more synthetic challenges. Before you synthesize your peptide, we recommend doing a BLASTP search using your peptide sequence. This is to make sure that the peptide is not homologous or identical to a sequence in a completely unrelated protein in the host animal.

Please note that we offer a Custom Antibody Production service (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production.html) that includes the use of our proprietary Antigen Profiler and Antigen Preparation tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production/antigen-profiler-antigen-preparation.html).

What happens if antibodies are stored improperly?

Improper storage of antibodies can lead to:
- Degradation: Loss of activity and specificity
- Aggregation: Formation of precipitates or clumps
- Reduced performance: Poor results in assays or experiments

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Antibodies and Immunoassays Support Center.

What do antibody pair kits contain, how many samples can I process, and how can I find a list of antibody pair kits by target?

Antibody pair kits contain capture antibody, detection antibody, recombinant standard and HRP conjugate. Each contains enough reagents to process forty 96-well plates. A list of Antibody Pair Kits (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-assays-analysis/elisa/antibody-pair-kits.html) is available by target.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Antibodies and Immunoassays Support Center.

What do Reagent Sets contain, how many samples can I process, and how can I check if a Reagent Set is available for my target?

Reagent Sets contain Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, HRP Conjugate, TMB Substrate and Stop Solution. Each contains enough reagents to process five 96-well plates. Reagent Sets are included in the main list of ELISA (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-assays-analysis/elisa/antibody-pair-kits.html) kits (search by “Reagent Set”).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Antibodies and Immunoassays Support Center.