You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Reactivos bioquímicos
▸
Carbohidratos
▸
Aminosacáridos
▸
D-(-)-Mannitol, 97.0-102.0%, powder, GenAR™, USP for biotechnology, GMP, Macron Fine Chemicals™
Avantor™
D-(-)-Mannitol, 97.0-102.0%, powder, GenAR™, USP for biotechnology, GMP, Macron Fine Chemicals™
This product is GMP Manufactured and meets USP, BP, and EP
Requirements.
Más información
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Cantidad
7781-88
12 kg
M7781-04
500 g
2 opciones
Número de catálogo
7781-88
Precio (EUR)
-
Solicite un presupuesto
Cantidad:
12 kg
This product is GMP Manufactured and meets USP, BP, and EP Requirements.
Especificaciones
Punto de ebullición
290°C to 295°C (4 hPa)
Grado
Biotech
Peso molecular (g/mol)
182.17
Porcentaje de pureza
97.0-102.0%
Forma física
Powder
Cantidad
12 kg
Unit Size
12 kg