Pierce™ APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)
Thermo Scientific™

Pierce™ APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)

El APTS Thermo Scientific Pierce (3-aminopropiltrietoxisilano) es un reactivo de sililación para revestir superficies de vidrio y sílice y añadirMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
80370100 g
Número de catálogo 80370
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
El APTS Thermo Scientific Pierce (3-aminopropiltrietoxisilano) es un reactivo de sililación para revestir superficies de vidrio y sílice y añadir aminas primarias, que se pueden utilizar para entrecruzar e inmovilizar proteínas y otras moléculas.

Características del 3-Aminopropiltrietoxisilano:

• Los agentes de entrecruzamiento como BS3, EDC y Sulfo-SMCC se pueden usar para inmovilizar proteínas, péptidos, ADN modificado, etc., en la superficie tratada
• Recubre ciertas superficies plásticas de forma no covalente para crear una película reactiva
• Adhiere químicamente secciones de tejido a los portaobjetos de vidrio para inmunohistoquímica

El 3-aminopropiltrietoxisilano (APTS) es un tratamiento de superficies utilizado para conectar químicamente varios ligandos a superficies de vidrio o sílice como los portaobjetos de vidrio. El 3-aminopropiltrietoxisilano se acopla primero al vidrio o sílice a través del silano. Los compuestos de interés se acoplan entonces a los nuevos grupos amino agregados directamente, o se aplican químicos adicionales usando la función amino antes del acoplamiento.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Reactividad químicaVidrio (dióxido de silicona)
Recubrimiento3-Aminopropiltrietoxisilano
Línea de productosPierce
Fracción reactivaSilano
Almacenamiento recomendadoAlmacenar a temperatura ambiente
SeparadorCorto
Cantidad100 g
Unit SizeEach