Tubos Nalgene™ 890
Thermo Scientific™

Tubos Nalgene™ 890

Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con estos tubos 890, los cuales son resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y ofrecen una resistencia a altas temperaturas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (imperial)Diámetro exterior (imperial)
8050-02503/16 pulg1,9 cm (1 x 4 pulg)
8050-01251/16 pulg1,9 cm (1 x 8 pulg)
8050-01871,9 cm (1 x 8 pulg)1,9 cm (3 x 16 pulg)
8050-03101/4 pulg1,9 cm (5 x 16 pulg)
8050-03751,9 cm (5 x 16 pulg)1,9 cm (3 x 8 pulg)
8050-04371,9 cm (3 x 8 pulg)1,9 cm (7 x 16 pulg)
8050-05001,9 cm (7 x 16 pulg)1,9 cm (1 x 2 pulg)
8050-05621,9 cm (1 x 2 pulg)1,9 cm (9 x 16 pulg)
Número de catálogo 8050-0250
Precio (CLP)
-
Diámetro interior (imperial):
3/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 4 pulg)

Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con los tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ 890, resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y que ofrecen una alta resistencia a la temperatura. Este tubo semirrígido y translúcido también se utiliza para aplicaciones de laboratorio exigentes como, por ejemplo: cromatografía, análisis de trazas metálicas, recogida de muestras contaminadas, procedimientos con catalizadores altamente reactivos, pruebas de corrosión de metales, trabajos farmacéuticos, disoluciones y grabados con ácidos calientes.

Características:
  • Características antiadherentes superiores que facilitan el movimiento de compuestos agresivos viscosos.
  • Se puede esterilizar en autoclave, con gas, calor seco y desinfectante.

Información para pedidos:

Envasados en dos longitudes de 7,6 m (25 pies) por caja.

No esterilizar mediante radiación.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCumple la norma 21 CFR 177.1550 de la FDA sobre contacto con alimentos.
FlexibilidadRadio de curvatura de 8xDE
DurezaDurómetro 58(D)
Max. Operating Temperature (English)400 °F
Max. Operating Temperature (Metric)de 205 °C
Presión máxima2,96 bar (140 psig) a 23 °C (73 °F), 5,92 bar (70 psig) a 85 °C (185 °F)
Cantidad de embalaje25
Grosor (imperial)1/32 pulg
Grosor (métrico)0.08 cm
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
ColorTransparente
Diámetro interior (imperial)3/16 pulg
Diámetro exterior (imperial)1,9 cm (1 x 4 pulg)
Diámetro interior (métrico)4,8 mm
Diámetro exterior (imperial)6,4 mm
MaterialFEP
Longitud global (imperial)50 ft
Longitud global (métrico)15.24 m
Tipo de productoTubos semirrígidos
Unit SizeCase of 50