Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Thermo Scientific™

Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160

Simplifique el muestreo con fácil acceso.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)TipoAdmite
840-298900Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Soporte de muestras para celda individualCubeta de 10 mm (1)
840-299000Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Portaceldas estilo BeckmanMicroceldas cortas estilo Beckman
840-303100Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Soporte de celda con trayectoria largaCubeta cilíndrica de 5 a 100 mm
840-303200Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Soporte de muestras para película/filtroFiltro/lentes de 10 mm de espesor
840-303300Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Soporte para microceldas desechables50 μMicrocélulas L, Uvettes
840-303800Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Soporte de celda con trayectoria largaCubeta de 10 a 100 mm (1)
335079-000Espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 30/40/50Soporte de muestras para celda individualCubeta PL cuadrada de 10 mm
335917-000Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50Soporte de filtro individual ajustableFiltra hasta 10 mm de grosor
840-277-500Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50Soporte para viales y tubos de ensayoTubos y viales de 12 mm a 25 mm
840-277600Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50Tapón para tubos de ensayoViales y tubos altos (tapa abierta)
840-277700Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50Soporte de celda con trayectoria largaCubeta de 20 mm a 100 mm (1)
840-277800Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50Soporte de celda con trayectoria largaCubeta de 5 a 100 mm (1)
840-278100Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50Soporte de muestras para película/filtroFiltro/lentes de 6 mm de grosor
840-278200Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50Kit de entrada/salida de mangueraMangueras de entrada y salida (incl.)
336028-000Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50Soporte de muestras para celda individualTubos de ensayo de 10 mm de diámetro o cubetas de una sola celda
840-278600Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50Soporte de muestras para celda individualCubeta de 10 mm (1)
Número de catálogo 840-298900
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Tipo:
Soporte de muestras para celda individual
Admite:
Cubeta de 10 mm (1)

Saque el máximo partido a cada muestra. Accesorios para Thermo Scientific™ GENESYS™ Los espectrofotómetros UV-Vis están diseñados para permitirle trabajar de forma más inteligente, no más dura. Ofrecemos una amplia variedad de opciones para satisfacer sus requisitos de medición. El diseño de encaje a presión sin cables permite un fácil intercambio de accesorios.

Ofrecemos soluciones de celdas individuales para medir diferentes tipos de muestras.

Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Especificaciones
DescripciónPortaceldas individual de 10 mm estándar
Para utilizar con (aplicación)Sustituye al portaceldas estándar que se suministra con el instrumento.
Para utilizar con (equipo)Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
AdmiteCubeta de 10 mm (1)
TipoSoporte de muestras para celda individual
Unit SizeEach