Orion™ ISE Calibration Standard
Actual product may vary
Orion™ ISE Calibration Standard
Orion™ ISE Calibration Standard
Orion™ ISE Calibration Standard
Orion™ ISE Calibration Standard
Orion™ ISE Calibration Standard
Orion™ ISE Calibration Standard
Orion™ ISE Calibration Standard
Orion™ ISE Calibration Standard
Thermo Scientific™

Orion™ ISE Calibration Standard

Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standard로 재현성 있는 ISE 측정을 수행하십시오. 암모니아에서 물 경도에 이르는 이온 선택성 전극에 사용합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호분석물 또는 구성 요소 이름농도
841108Sodium1000 ppm
951006Ammonia0.1M
951007Ammonia1000 ppm
951207Ammonia100 ppm
943506Bromide0.1M
922006Calcium0.1 M
950206 Carbon Dioxide0.1 M
950207Carbon Dioxide1000 ppm
941706Chloride and Sodium0.1 M
941708Chloride1000 ppm
941707Chloride100 ppm
977007Residual Chlorine100 ppm
942906Cupric0.1 M
940906Fluoride0.1 M
940907Fluoride100 ppm
040908Fluoride10 ppm with TISAB II
F40905Fluoride5 ppm with TISAB II
040907Fluoride2 ppm with TISAB II
040906Fluoride1 ppm with TISAB II
F40904Fluoride0.5 ppm with TISAB II
940916Fluoride1 ppm with TISAB II and 10 ppm with TISAB II
945306Iodide0.1 M
948206Lead0.1 M
920706Nitrate0.1 M KNO3
920707Nitrate1000 ppm
930707Nitrate100 ppm
921906Potassium0.1 M
941107Sodium100 ppm
941105Sodium10 ppm
923206Water Hardness100 ppm
카탈로그 번호 841108
제품 가격(KRW)
152,000
Each
분석물 또는 구성 요소 이름:
Sodium
농도:
1000 ppm
제품 가격(KRW)
152,000
Each

Thermo Scientific™ Orion™ ISE Calibration Standard로 재현성 있는 ISE 측정을 수행하십시오. 암모니아에서 물 경도에 이르는 이온 선택성 전극에 사용합니다.

별도의 언급이 없는 한 모든 표준용액은 1 pint(475mL) 병입니다.

책임 보증 기간:
판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항:
내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
분석물 또는 구성 요소 이름Sodium
시험 성적서Yes
색상Colorless
Concentration or Composition NotesC of A Acceptance Range: 1000 ppm +/ 5 ppm Sodium Chloride as Sodium
설명Sodium Standard
용도(장비)Sodium Ion Selective Electrode
포장1 Bottle
물리적 형태Liquid
제품라인Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN
수량475 mL
용액 유형Calibration Standard
NIST 추적 가능성Yes
유형Calibration Standard
농도1000 ppm
Unit SizeEach