Peristaltikpumpenschläuche für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme
Thermo Scientific™

Peristaltikpumpenschläuche für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme

Wir bieten eine Vielzahl von Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuchen für Ihre Probenmatrices und ICP-OES-Anwendungen, die auf Haltbarkeit und Zweckmäßigkeit ausgelegt sind.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypInnendurchmesser (metrisch)Material
842312052431Peristaltikpumpenschlauch1,524 mSolvent Flex
842312051511Peristaltikpumpenschlauch0.635 mmPVC
842312051521Peristaltikpumpenschlauch1,016 mmPVC
842312051531Peristaltikpumpenschlauch0.635 mmViton
842312051541Peristaltikpumpenschlauch1,016 mmViton
842312051621Peristaltikpumpenschlauch0.635 mmSolvent Flex
842312051631Peristaltikpumpenschlauch1,016 mmSolvent Flex
842312052401Peristaltikpumpenschlauch1,016 mmPVC
842312052411Peristaltikpumpenschlauch1,524 mPVC
842312052421Peristaltikpumpenschlauch1,016 mmSolvent Flex
BRE0017553Peristaltikpumpenschlauch1,016 mmViton
BRE0017554Peristaltikpumpenschlauch1,524 mViton
Katalognummer 842312052431
Preis (EUR)
66,10
Each
Typ:
Peristaltikpumpenschlauch
Innendurchmesser (metrisch):
1,524 m
Material:
Solvent Flex
Preis (EUR)
66,10
Each
Erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer spezifischen Probenmatrices und Anwendungen mit unserem umfassenden Sortiment an Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuchen für Thermo Scientific™ iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme. Unsere Schläuche für Peristaltikpumpen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und erfüllen die Anforderungen jeder ICP-OES-Analyse. Pumpenschläuche können nach Größe ausgewählt werden und sind unabhängig von der Größe der Peristaltikpumpe mit allen ICP-OES-Systemen der iCAP™ Serie kompatibel.
Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien für eine verbesserte Leistung

Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpen-Schlauchprodukten für iCAP Serie ICP-OES-Systeme mit großen Peristaltikpumpen (Brückenabstand von 152 mm):

  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – PVC
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – PVC
  • Probenpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Ablaufpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Probenpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – Viton
  • Ablaufpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Viton

Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpen-Schlauchprodukten für iCAP Serie ICP-OES-Systeme mit einer Mini-Peristaltikpumpe (Brückenabstand von 95 mm):

  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – PVC
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – PVC
  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – Lösungsmittel Flex
  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Viton
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – Viton
Specifications
Innendurchmesser (metrisch)1,524 m
MaterialSolvent Flex
Zur Verwendung mit (Geräte)ICP-OES-Systeme der iCAP 7000 Serie
TypPeristaltikpumpenschlauch
Unit SizeEach