Solución de detergente Triton™ X-100 Surfact-Amps™
Thermo Scientific™

Solución de detergente Triton™ X-100 Surfact-Amps™

La solución de detergente Thermo Scientific Triton X-100 Surfact-Amps es un detergente altamente purificado Triton™ X-100 estabilizado en forma deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
85112250 ml
8511150 mL
283146 x 10 mL
283131 l
Número de catálogo 85112
Precio (CLP)
705.497
Each
Cantidad:
250 ml
Pedido a granel o personalizado
Precio (CLP)
705.497
Each
La solución de detergente Thermo Scientific Triton X-100 Surfact-Amps es un detergente altamente purificado Triton™ X-100 estabilizado en forma de solución al 10 % (p/v) y envasado bajo nitrógeno dentro de ampollas de vidrio de 10 ml o en frascos de HDPE sin lixiviación de tres tamaños distintos, lo que garantiza su estabilidad y elimina la acumulación de peróxidos y productos de degradación.

Características de la solución de detergente Triton X-100 Surfact-Amps:

• Triton X-100: detergente no iónico para su uso en varios métodos de proteínas.
• Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
• Facilidad de uso: es fácil e dispensar y diluir la solución para su uso.
• Excepcionalmente pura: menos de 1 µeq/ml de peróxidos y carbonilos.
• Estable: envasada en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte o en frascos de HDPE.

Especificaciones de la solución de detergente Triton X-100:
• Apariencia: Solución transparente, de incolora a ligeramente oscura, libre de partículas
• Concentración: 10,0 ± 1,0 %
• Oxidantes: ≤ 1,0 µeq/ml
• Carbonilos: ≤ 1,0 µeq/ml
• Sólidos en suspensión: Los residuos presentes no deben superar los valores de Referencia para residuos.

Propiedades de Triton X-100:
• Peso molecular: 647g
• Clase de detergente: surfactante no iónico de polioximetileno
• Número de agregación: 140
• Peso molecular por micela: 90.000g
• Concentración micelar crítica (CMC): 0,24 mm (0,0155 %/volumen)
• Punto de opacidad: 64 °C
• Dializable: no

Triton X-100 se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular u otras soluciones destinadas a extraer y solubilizar proteínas.

Productos relacionados
Muestreador de detergente Surfact-Amps™

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones:

  • Visual:Solución transparente, de incolora a ligeramente oscura, libre de partículas
  • Concentración:10,0 ± 1,0 %
  • Oxidantes:≤1,0 μeq/ml
  • Carbonilos:≤1,0 μeq/ml
  • Sólidos en suspensión:Los residuos presentes no deben superar los valores de Referencia para residuos.
Especificaciones
Cantidad250 ml
Tipo de reactivoSolución de detergente
FormularioLíquido
Línea de productosSurfact-Amps, Triton
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a una temperatura de entre 20 °C y 25 °C.

Preguntas frecuentes

I need to do immunolabeling of a thick cryosection, around 60 µm thick. What should I do to ensure good labeling with my antibody?

One thing you should do is to permeabilize well, by including 0.1% to 0.2% Triton X-100 in all washes and incubations. Another recommendation is to extend the labeling times to overnight at 4oC for both primary antibody and secondary antibody. Finally, label the section free-floating, rather than adhered to a slide, to gain penetration for the antibody from both sides.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What are the storage conditions for Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution (Cat. No. 85111)?

After opening, we recommend storing the unused solution sealed in an air-tight vial containing minimal air space or from which the air has been purged with nitrogen gas. Frequent opening should be avoided because Triton X-100 is susceptible to autoxidation upon exposure to air.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

Can you provide the shelf life for Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution (Cat. No. 85111)?

Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution is covered under our general 1-year warranty and is guaranteed to be fully functional for 12 months from the date of shipment, if stored as recommended (20-25 degrees C). Please see section 8.1 of our Terms & Conditions of Sale (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/Terms-and-Conditions-of-Sale.pdf).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.