Pierce™ Dimethylsulfoxid (DMSO), LC-MS-Gütegrad
Thermo Scientific™

Pierce™ Dimethylsulfoxid (DMSO), LC-MS-Gütegrad

Thermo Scientific Pierce Dimethylsulfoxid (DMSO) ist ein hochreines Präparat in Sequenzierungs-Gütegrad für die Verwendung in herkömmlichen Aminosäure-Analysatoren und anderen AnwendungenWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
8519050 ml
Katalognummer 85190
Preis (EUR)
72,65
Exklusiv online
79,50
Ersparnis 6,85 (9%)
Each
Menge:
50 ml
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
72,65
Exklusiv online
79,50
Ersparnis 6,85 (9%)
Each
Thermo Scientific Pierce Dimethylsulfoxid (DMSO) ist ein hochreines Präparat in Sequenzierungs-Gütegrad für die Verwendung in herkömmlichen Aminosäure-Analysatoren und anderen Anwendungen mit hohem Volumen.

Dieses Dimethylsulfoxid in Sequenzierungs-Gütegrad ist >99,5 % reines DMSO. Die 50-ml-Flaschen sind praktisch und minimieren den Abfall bei kleinen Auflösungs- und Reaktionsvolumina. (Für Protein- und Peptidanwendungen, die große Volumina des wassermischbaren Lösungsmittels erfordern, sollten Sie die zugehörigen, kostengünstigen 950 ml-Flaschen DMSO erwerben, Kat.- Nr. 20688.) Die Reinheitsprüfung stellt sicher, dass die Zubereitung im Wesentlichen keine Amine enthält. Die Formulierung wurde ursprünglich für Anwendungen der Peptidsequenzierung mit Aminosäure-Analysatoren entwickelt, die hochreines Lösungsmittel und einen erschwinglichen Preis erforderten. Dieses DMSO ist in lösungsmittelgespülten braunen Glasflaschen verpackt und mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen für ultimativen Schutz versiegelt.

Merkmale von DMSO:

• Hochreines Lösungsmittel (niedriges Amin) für verschiedene Protein-, Peptid- und Aminosäure-Anwendungen
• Verpackt in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter Stickstoff mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt
• Geeignet für HPLC-Detektion, obwohl es nicht speziell auf geringe UV-Absorption getestet wurde

Allgemeine Eigenschaften von DMSO
• Alternative Bezeichnungen: Methylsulfinylmethan, Methylsulfoxid
• Summenformel: C2H6SO
• Molekulargewicht: 78,13
• Dichte: 1,101 g/ml
• CAS-Nummer: 67-68-5

Technische Daten für Thermo Scientific Pierce DMSO
• Partikel: Frei von Feinstaub
• Reinheit: > 99,5 %
• Wassergehalt: < 0,2 %

Dieses DMSO wird speziell gereinigt und getestet, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten, die Empfindlichkeit Ihres Assays zu maximieren und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.

Ähnliche Produkte
Pierce™ Dimethylsulfoxid (DMSO), Sequenzierungs-Gütegrad
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Specifications
VerpackungBernsteinfarbene Glasflasche
Menge50 ml
Zur Verwendung mitFlüssigkeitschromatographie, Massenspektrometrie
FormFlüssig
GüteLC-MS
MenütextDimethylsulfoxid (DMSO)
ProduktliniePierce
ReagenztypLösungsmittel (rein)
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Bei Raumtemperatur lagern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Is Dimethyl sulfoxide (DMSO) (Cat. No. 20688 and 85190) suitable for cell freezing?

The DMSO with Cat. Nos. 20688 and 85190 have not been tested for cell freezing. However, Dimethyl sulfoxide, Bioreagent, Thermo Scientific Chemicals (Cat. No. J66650-AE, J66650-AK, J66650-AD) is ⋝99.9% pure and can be used for cell freezing.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center

Zitierungen und Referenzen (3)

Zitierungen und Referenzen
Abstract
Structure-Activity Relationships, Tolerability and Efficacy of Microtubule-Active 1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyrimidines as Potential Candidates to Treat Human African Trypanosomiasis
Authors:Monti L, Liu LJ, Varricchio C, Lucero B, Alle T, Yang W, Bem-Shalom I, Gilson M, Brunden KR, Brancale A, Caffrey CR, Ballatore C.
Journal:ChemMedChem
PubMed ID:37429821
Tubulin and microtubules (MTs) are potential protein targets to treat parasitic infections and our previous studies have shown that the triazolopyrimidine (TPD) class of MT-active compounds hold promise as antitrypanosomal agents. MT-targeting TPDs include structurally related but functionally diverse congeners that interact with mammalian tubulin at either one or two ... More
Dimethyl sulfoxide as a gas phase charge-reducing agent for the determination of PEGylated proteins' intact mass.
Authors:Skjærvø Ø,Togle A,Sutton H,Han X,Rauniyar N
Journal:Analytical methods : advancing methods and applications
PubMed ID:38685882
Determination of PEGylated proteins' intact mass by mass spectrometry is challenging due to the molecules' large size, excessive charges, and instrument limitations. Previous efforts have been reported. However, signal variability, ion coalescence, and a generally low degree of robustness have been observed. In this work, we have explored the capabilities ... More
Neuronal STAT3/HIF-1α/PTRF axis-mediated bioenergetic disturbance exacerbates cerebral ischemia-reperfusion injury via PLA2G4A
Authors:Jin W, Zhao J, Yang E, Wang Y, Wang Q, Wu Y, Tong F, Tan Y, Zhou J, Kang C.
Journal:Theranostics
PubMed ID:35547748
Ischemic stroke is an acute and severe neurological disease with high mortality and disability rates worldwide. Polymerase I and transcript release factor (PTRF) plays a pivotal role in regulating cellular senescence, glucose intolerance, lipid metabolism, and mitochondrial bioenergetics, but its mechanism, characteristics, and functions in neuronal cells following the cerebral ... More