Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
El producto real puede variar
Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Thermo Scientific™

Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing

Garantice unas transferencias de líquidos uniformes, precisas y fiables. Estos tubos duraderos de alta pureza son ideales para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (imperial)Grosor (imperial)
8600-03103/4 in1/8 in
8600-00201,9 cm (1 x 16 pulg)1,9 cm (1 x 32 pulg)
8600-00301/8 pulg1/16 in
8600-00403/16 in1/16 in
8600-00503/16 pulg3/32 in
8600-00601,9 cm (1 x 4 pulg)1,9 cm (1 x 16 pulg)
8600-00701/4 in3/32 in
8600-00801/4 in1/8 in
8600-01005/16 in3/32 in
8600-01203/8 in1/16 in
8600-01301,9 cm (3 x 8 pulg)1,9 cm (3 x 32 pulg)
8600-01403/8 pulg.1/8 pulg.
8600-01901/2 in3/32 in
8600-02001/2 in1/8 in
8600-02605/8 in1/8 in
Número de catálogo 8600-0310
Precio (CLP)
985.606
Case of 50
Diámetro interior (imperial):
3/4 in
Grosor (imperial):
1/8 in
Precio (CLP)
985.606
Case of 50

Garantice unas transferencias de líquidos coherentemente precisas y fiables con los tubos de silicona curada con platino aptos para uso farmacéutico Thermo Scientific™ Nalgene™ para bombas peristálticas. Estos tubos flexibles, duraderos, translúcidos y de alta pureza se han diseñado para una variedad de aplicaciones de transferencia y de bombas, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.

  • Sin sabor, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
  • No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
  • Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, EtO y procedimientos químicos.
  • Dureza de durómetro: Shore A, 50

Información para pedidos:  En cajas de 15,2 m con doble envase

Garantía: 90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMeets USP<87> Cytotoxicity (Agar Diffusion and MEM Elution methods); USP<88> Class VI; USP<661>Physicochemical Tests; ISO10993-3 Bacterial Mutagenicity – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolysis Direct Contact, EP 3.1.9 Silicone Elastomer f
Dureza50 (Shore A)
Presión máxima9 psig at 73°F (23°C)
Grosor (imperial)1/8 in
Grosor (métrico)3.2 mm
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
ColorTranslúcido
Diámetro interior (imperial)3/4 in
Diámetro exterior (imperial)1 in.
Diámetro interior (métrico)19 mm
Diámetro exterior (imperial)25.4 mm
Flexibility4 x OD bend radius
MaterialSilicona curada con platino
Longitud global (imperial)50 ft.
Tipo de productoFlexible Tubing
Unit SizeCase of 50