Product Image
Invitrogen™

eBioscience™ Mouse Hematopoietic Lineage Biotin Panel

El panel de flujo de linaje hematopoyético eBioscience de ratón contiene 5 anticuerpos biotinilados que se pueden utilizar para identificar,Más información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
88-7774-751000 tests
Número de catálogo 88-7774-75
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1000 tests
El panel de flujo de linaje hematopoyético eBioscience de ratón contiene 5 anticuerpos biotinilados que se pueden utilizar para identificar, enriquecer y/o reducir las células comprometidas con los linajes T, B, NK, mieloide y eritroide según la expresión de los antígenos de superficie de las células.

Reactividad/especies
Ratón

Aplicación declarada
Análisis de citometría flujo

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
FormatoTampón acuoso, 0,09 % de azida sódica, puede contener portador de proteínas/estabilizador
Nº de pruebas1000 pruebas
Cantidad1000 tests
Para utilizar con (aplicación)Análisis de citometría de flujo
Línea de productoseBioscience
Tipo de productoPanel de biotina
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2° a 8 °C