Tubo de diálisis SnakeSkin™
Thermo Scientific™

Tubo de diálisis SnakeSkin™

Realice la desalinización y el intercambio de tampones para muestras de 10 a 100 ml con este valor de corte de MW (MWCO) de 3500, 7000 y 10 000 listo para usar de los tubos de membrana tradicionales de diálisis. Cierre firmemente los tubos de diálisis de hasta 50 mm de diámetro plano con los clips de diálisis SnakeSkin de tubos resistentes y no flotantes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)MWCOTipo de producto
8824316 mm de diámetro interior10 kDaTubos para diálisis
8824216 mm de diámetro interior3.5 kDaTubos para diálisis
6803522 mm de diámetro interior3.5 kDaTubos para diálisis
6870022 mm de diámetro interior7 kDaTubos para diálisis
6810022 mm de diámetro interior10 kDaTubos para diálisis
8824435 mm de diámetro interior3.5 kDaTubos para diálisis
8824535 mm de diámetro interior10 kDaTubos para diálisis
68011No aplicaNo aplicaAccesorio, tubos
Número de catálogo 88243
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
16 mm de diámetro interior
MWCO:
10 kDa
Tipo de producto:
Tubos para diálisis
Pedido a granel o personalizado
El tubo de diálisis con un MWCO de 3500, 7000 y 10 000 SnakeSkin es un tubo de membrana de diálisis tradicional fácil y listo para usar que permite la desalinización y el intercambio de tampones para muestras de 10 a 100 ml. Las pinzas para tubos de diálisis SnakeSkin son cierres resistentes para tubos no flotantes recomendadas para su uso con tubos de diálisis SnakeSkin, pero son adecuadas para cualquier tubo de diálisis con diámetros de tubo planos de hasta 50 mm.
El formato fácil de abrir y plegado de los tubos de diálisis SnakeSkin se ha desarrollado para simplificar la diálisis de muestras de gran volumen. Para usarlos, solo hay que extraer y cortar la longitud requerida de tubo, plegar un extremo del tubo y aplicar una pinza para cerrarlo, añadir muestra por el extremo abierto y utilizar una segunda pinza para cerrar el otro extremo. Las pinzas se venden por separado. En comparación, muchas membranas de tubos de diálisis tradicionales se suministran como rollos secos y aplanados que son difíciles de abrir y a menudo requieren una hidratación extensiva antes de que se puedan utilizar.

El proceso de plegado de la membrana SnakeSkin no altera el MWCO del tubo. Además, cualquier contaminante de bajo MW presente se elimina durante el proceso de diálisis. Los tubos de diálisis SnakeSkin están fabricados con el mismo tipo de celulosa regenerada que los tubos planos, por lo que su rendimiento de diálisis es el mismo que el de los tubos convencionales.

Características de los tubos de diálisis SnakeSkin:
• Cómodo — Tubo plegado prehumedecido y listo para su uso
• Alta recuperación — Superior al 90 % de recuperación de proteínas
• Velocidad — La diálisis generalmente se completa en 4–6 horas
• Estabilidad — Compatible con una gran variedad de soluciones de laboratorio, incluidos ácidos, bases, disolventes hidrófobos y alcoholes

Características de las pinzas para tubos de diálisis SnakeSkin:
• Duradera — Composición de poliamida de larga duración
• Cierre en cola de milano — Evita la pérdida de muestras
• Resistencia al calor — Esterilizable en autoclave hasta 134 °C

Los tubos de diálisis SnakeSkin, MWCO de 3500 o 10 000, se componen de celulosa regenerada y se suministran como un tubo abierto y plegado (telescópico). Se suministran en tiras de 20 cm con 10,5 metros de tubos de diálisis con un diámetro interior (DI) circular de 16, 22 o 35 mm. Con capacidad similar a los tubos de ancho plano secos de 10,5 metros y de 23 a 50 de diámetro, los tubos de diálisis SnakeSkin hidratados tienen capacidad para ∼2–10 ml de muestra por centímetro de longitud.

Los tubos de diálisis SnakeSkin de MWCO de 7000 se suministran en varillas de 20 cm que contienen 10,5 metros de tubos de diálisis con un diámetro interno circular de 22 mm. Con la misma capacidad que los tubos de ancho plano secos de 10,5 metros y de 34 mm de diámetro, los tubos de diálisis SnakeSkin hidratados tienen una capacidad de ∼3,7 ml de muestra por centímetro de longitud.

Especificaciones de los tubos con MWCO de 3500:
• Tipo de membrana: celulosa regenerada
• Grosor seco nominal de tubos: 0,9–1,2 mil (22–30 µm)
• Contenido de glicerol: trazas
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas

Especificaciones de los tubos con MWCO de 7000:
• Tipo de membrana: celulosa regenerada
• Grosor seco nominal de tubos: 0,9–1,2 mil (22–30 µm)
• Contenido de glicerol: 13 %
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas

Especificaciones de los tubos con MWCO de 10 000:
• Tipo de membrana: celulosa regenerada
• Grosor seco nominal de tubos: 0,9–1,2 mil (22–30 µm)
• Contenido de glicerol: 21%
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas

Especificaciones de las pinzas para diálisis:
• Altura: 10 mm
• Anchura: 16 mm
• Longitud interna: 50 mm (ancho máximo de cierre)
• Longitud externa: 66 mm (extremo a extremo)
• Composición: derivado de poliamida (nailon)

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
MaterialCelulosa
MembranaMembrana de celulosa, diálisis
Línea de productosSnakeSkin
Tipo de productoTubos para diálisis
Diana de purificaciónIntercambio de tampones, proteína
Cantidad10,5 m
Suficiente paraAproximadamente 10 ml por 5 cm de longitud (más 2,5 cm en cada extremo para el tapón), permite 100 usos
Diámetro (métrico)16 mm de diámetro interior
FormatoTubing
MWCO10 kDa
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente o a 4 °C. Mantenga en el tubo de envasado original cerrado para evitar la desecación, lo que provoca grietas o orificios en la membrana. Para obtener los mejores resultados, mantenga la membrana hidratada añadiendo ocasionalmente 1-2 gotas de agua destilada al tubo de envasado.

Preguntas frecuentes

What is the difference between your dialysis devices (plates, device, cassettes, flasks)?

Please view our selection table to choose the right dialysis device for your experiment - https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-purification-isolation/protein-dialysis-desalting-concentration/dialysis-products.html.

What is protein dialysis?

Dialysis is the separation of small and large molecules in a solution by selective diffusion through a semi-permeable membrane. It is generally used for larger sample volumes, and can take hours to overnight for complete dialysis.