Concentradores de proteínas de PES Pierce™, MWCO de 50 K, de 5 a 20 ml
Thermo Scientific™

Concentradores de proteínas de PES Pierce™, MWCO de 50 K, de 5 a 20 ml

Los concentradores de proteínas de PES Thermo Scientific Pierce son dispositivos de ultrafiltración centrífuga desechables con una membrana de polietersulfonaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadVolumen de muestra
8854124 concentradoresDe 5 a 20 ml
8850425 concentradores≤ 0,5 ml
8853810 concentradoresDe 2 a 6 ml
8853924 concentradoresDe 2 a 6 ml
8854010 concentradoresDe 5 a 20 ml
885424 concentradoresDe 20 a 100 ml
Número de catálogo 88541
Precio (MXN)
-
Cantidad:
24 concentradores
Volumen de muestra:
De 5 a 20 ml
Los concentradores de proteínas de PES Thermo Scientific Pierce son dispositivos de ultrafiltración centrífuga desechables con una membrana de polietersulfona (PES) para la concentración, la desalinización y el intercambio de tampones de muestras biológicas. Este producto tiene un tope de peso molecular (MWCO) de 50K y se puede utilizar para el procesamiento de volúmenes de muestra de 5 a 20 ml.

Características de los concentradores de proteínas de PES Pierce:
• Concentración proteica rápida: puede conseguirse una concentración de la muestra de 10 a 30 veces en un periodo de 5 a 30 minutos para MWCO de 10 000 (el tiempo puede variar para un producto con un MWCO diferente)
• Excelente recuperación de proteínas: la recuperación de proteínas típica es > 90 %
• Versatilidad: concentración de muestras sencilla, diafiltración o intercambio de tampones de muestras biológicas
• Compatibilidad: puede usarse tanto en rotores de ángulo fijo como en rotores de vasos basculantes; recoger y recuperar muestras sin centrifugación inversa

Para facilitar la identificación, el valor de MWCO se graba en el lateral de cada dispositivo. Para facilitar la adición y recuperación de muestras, hay una ventana transparente con graduaciones en el lateral de cada dispositivo, lo que permite la determinación visual del volumen de retención. El diseño vertical de la membrana permite altas velocidades de flujo, baja unión no específica y una agregación proteica insignificante en la membrana; y proporciona resultados fiables y coherentes.

Los concentradores de proteínas de PES Pierce contienen una membrana clasificada para retener moléculas con un peso molecular al menos 2 veces mayor que la clasificación MWCO de la membrana de PES del dispositivo. La recuperación reducida puede ocurrir cuando se usa un concentrador con moléculas más pequeñas que la masa recomendada. La recuperación de proteínas variará dependiendo de la proteína específica de la muestra y su concentración inicial. Para lograr una recuperación de >90 % de la proteína, la concentración mínima de la muestra de proteína debe ser de 0,1 mg/ml.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
RCF máx.Rotor de cestillo basculante: 5000 x g, rotor de ángulo fijo: 8.000 x g
Línea de productosPierce
Cantidad24 concentradores
Volumen de muestraDe 5 a 20 ml
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
TipoConcentrador de proteínas
Tipo de filtroFiltro de membrana
FormatoColumna de centrifugación cónica de 50 ml
MWCO50 kDa
Material (membrana)PES
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente

Preguntas frecuentes

Can I autoclave PES protein concentrators?

We do not recommend autoclaving the PES protein concentrators. High temperatures will significantly increase the membrane molecular weight cutoff (MWCO). To sterilize, we recommend using a 70% ethanol solution.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Can I use PES protein concentrators for desalting and buffer exchange?

Yes, the PES membrane is compatible with desalting and buffer exchange. Protocols for concentrating, desalting, and buffer exchange only are provided in the product manuals.

How do PES protein concentrators work?

The protein concentrator columns have an upper compartment that holds the sample, and a lower compartment. The two compartments are separated by a polyethersulfone (PES) semipermeable membrane. Centrifugation is applied to force solvent through the membrane, leaving a more concentrated sample in the upper chamber. The protein concentrator cassettes also contain a PES membrane and a unique channel design that ensures high optimal flux with no optimization effort. Unlike other systems, the fluid is passed parallel to the filter, rather than being pushed through a membrane perpendicularly, which can clog the filter. For maximum protein recovery in both columns and cassettes, samples should have a molecular weight two-fold greater than the molecular weight cutoff (MWCO) of the concentrator membrane.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What are the different sizes of PES protein concentrators you offer?

Pierce polyethersulfone (PES) protein concentrators are offered in six distinct MWCOs of 3K, 5k, 10K, 30K, 50K, and 100K, and the cassettes are offered in five membrane MWCOs of 3K, 10K, 30K, 50K, and 100K. The columns can process four different sample volumes ranges of 100-500 µL, 2-6 mL, 5-20 mL, and 20-100 mL, while the cassettes can process 0.5-6 L. Please see our selection chart and video found here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-purification-isolation/protein-dialysis-desalting-concentration/protein-concentrators.html).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.