Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates
Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates
Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates
Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates
Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates
Thermo Scientific™

Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates

El dispositivo RED Thermo Scientific Pierce para diálisis de equilibrio rápida proporciona el sistema más sencillo, rápido y fiable deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadTipo de producto
89810250 insertosInserto del dispositivo RED
90006Juego de 1 placaPlaca de un solo uso para el dispositivo RED con insertos
90007Juego de 5 placaPlaca de un solo uso para el dispositivo RED con insertos
9900610 placasPlaca de un solo uso para el dispositivo RED con insertos
90006BPersonalizadoPlaca de un solo uso para el dispositivo RED con insertos
8980950 insertosInserto del dispositivo RED
90112Juego de 1 placaPlaca de un solo uso para el dispositivo RED con insertos
91012Juego de 10 placaPlaca de un solo uso para el dispositivo RED con insertos
90085Conjunto de 1 placaPlaca base para el dispositivo Competition RED
9008710 insertosPlaca base para el dispositivo Competition RED
9008850 insertosPlaca base para el dispositivo Competition RED
900042 placasPlacas base de un solo uso para el dispositivo RED
9000510 placasPlacas base de un solo uso para el dispositivo RED
898111 placaPlaca base reutilizable para el dispositivo RED
898121 herramientaHerramienta de extracción de insertos del dispositivo RED
Número de catálogo 89810
Precio (MXN)
-
Cantidad:
250 insertos
Tipo de producto:
Inserto del dispositivo RED
Pedido a granel o personalizado
El dispositivo RED Thermo Scientific Pierce para diálisis de equilibrio rápida proporciona el sistema más sencillo, rápido y fiable de ensayos de unión a proteínas plasmáticas, un paso fundamental en el desarrollo de fármacos. Este producto incluye una placa de un solo uso con insertos con MWCO de 8000.

Características del dispositivo RED para diálisis de equilibrio rápidas:

• Producto sencillo y listo para usar: los tubos desechables no requieren empapado previo, ensamblaje ni equipo especializado
• Diseñado para obtener resultados rápidos: la gran relación superficie-volumen del diseño de los insertos permite lograr el equilibrio en tan solo 100 minutos con una agitación vigorosa o entre tres y cuatro horas con una agitación a 200 rpm.
• Compatible con la automatización: diseñado con una plantilla de placa de 96 pocillos estándar adecuada para manipuladores de líquidos automáticos.
• Flexible y ampliable: puede llevar a cabo entre 1 y 48 ensayos por placa sin desperdiciar el contenido de esta por completo.
• Resistente: el diseño compartimentado elimina la posibilidad de que se produzcan interferencias o fugas.
• Reproducible y preciso: validado para ensayos de unión a plasma, que producen resultados coherentes con los de la literatura médica.
• Calidad probada: la funcionalidad de cada lote de insertos se prueba en un ensayo de unión de proteínas para garantizar su rendimiento.

El dispositivo Pierce RED (para diálisis de equilibrio rápido) se desarrolló en colaboración con el sector farmacéutico para proporcionar el sistema más sencillo, rápido y fiable de ensayos de unión a proteínas plasmáticas.

El dispositivo RED es un aparato para realizar experimentos de diálisis de equilibrio con un formato de alto rendimiento y compatible con automatización. Además, consta de insertos desechables y una placa base con formato de microplacas estándar. Se ha validado ampliamente para ensayos de unión a plasma y produce resultados coherentes con los de la literatura médica. RED Device también ofrece mejoras considerables en cuanto a automatización, requisitos de tiempo, versatilidad y fiabilidad del producto con respecto a otros sistemas disponibles en el mercado.

Características de RED Device Inserts:
Cada inserto desechable de un solo uso está compuesto por dos cámaras, lado a lado, separadas por un cilindro vertical de membrana de diálisis (MWCO de 8000 o 12.000) validado para una unión inespecífica mínima. Este formato no requiere ningún paso de ensamblaje extenso ni equipo especializado, y se puede acceder fácilmente a cada cámara o pocillo desde la parte superior del inserto tras colocarlo en la placa base. Asimismo, la gran relación superficie-volumen del compartimento de la membrana permite una diálisis rápida, donde se puede lograr el equilibrio en 4 horas con altos niveles de reproducibilidad y precisión. En muchos casos, los experimentos se pueden completar en menos de 100 minutos.

Características de los insertos:
• Desechables: no requieren ningún empapado previo, ensamblaje ni equipo especializado
• Tiempo de incubación corto: un área de gran superficie de diálisis acelera el equilibrio
• Membrana de MWCO de 8000: punto de corte de peso molecular perfecto para estudios de unión de proteínas-fármacos
• Membrana de MWCO de 12.000 también disponible para moléculas de fármacos más grandes
• Composición de la membrana: celulosa regenerada con poco contenido de glicerol como humectante

Características de las RED Device Base Plates:
RED Device Inserts están diseñados para su uso con las placas base de PTFE reutilizables o de polipropileno de alta densidad desechables. Cada placa base de los dispositivos RED puede almacenar hasta 48 insertos del dispositivos RED y tiene un formato estándar de placa de 96 pocillos con una separación de pocillos de 9 × 9 mM para proporcionar compatibilidad con los sistemas automatizados de manipulación de líquidos. Además, las placas base desechables del dispositivo RED están disponibles precargadas, lo que proporciona comodidad de funcionamiento a los científicos que utilizan aplicaciones de unión a proteínas. No es necesario el acondicionamiento previo de los insertos con la membrana. Al utilizar materiales radioactivos, esta placa de un solo uso se desecha fácilmente para evitar la contaminación y las tareas de limpieza. Insertos del dispositivo RED
Pendiente de patente.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Equilibrium Dialysis
Línea de productosPierce
Tipo de productoInserto del dispositivo RED
Diana de purificaciónEquilibrio de unión, proteína
Cantidad250 insertos
MWCO8.0 kDa
MembranaMembrana de celulosa, diálisis
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Al recibirlo, guarde los insertos a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

Why can I only process 48 samples on a 96-well plate using the RED device?

Each sample requires two chambers for equilibrium dialysis to take place (96/2 = 48).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Can I heat the PTFE block on a hot plate to maintain the temperature of the RED Device?

Yes, as most assays are performed at physiological temperature (37.5 degrees C).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

If I see vapor condensing on the clear sealing film, will the loss of water vapor affect the result when using the RED Device?

No. It will not affect the equilibrium.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

How do I mix the samples to speed reaching equilibrium when using the RED Device?

Once samples are loaded into the PTFE plate it should be placed on a shaking device. With an orbital shaker 100 rpm works well. For an up and down shaker, 20 rpm is sufficient.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

With the rapid equilibrium dialysis (RED) system, if my compound has low solubility in aqueous buffer, can I use DMSO and if so, at what concentration?

A final concentration of 1% DMSO is acceptable and will not affect the study. While DMF has not been tested, it is expected that DMF should be similar to DMSO in terms of use.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.