Placas de centrífuga y desalado Zeba™, MWCO de 7K
Thermo Scientific™

Placas de centrífuga y desalado Zeba™, MWCO de 7K

Las placas de centrifugación y desalado Thermo Scientific (MWCO de 7000) contienen una resina de cromatografía de exclusión por tamañosMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadFormatoVolumen (métrico)
8987850 columnasMicrocentrífuga, columna de centrifugación75 μl
8987725 columnasMicrocentrífuga, columna de centrifugación75 μl
A400024695 columnasColumna de centrifugación20 mL
A4000247510 columnasColumna de centrifugación20 mL
8989025 columnascónica de 15 ml, columna de centrifugación2 ml
898915 columnascónica de 15 ml, columna de centrifugación5 ml
8989225 columnascónica de 15 ml, columna de centrifugación5 ml
898935 columnasColumna de centrifugación cónica de 50 ml10 ml
8989425 columnasColumna de centrifugación cónica de 50 ml10 ml
898895 columnascónica de 15 ml, columna de centrifugación2 ml
8988225 columnasMicrocentrífuga, columna de centrifugación0,5 ml
8988350 columnasMicrocentrífuga, columna de centrifugación0,5 ml
899345 columnasCartucho de cromatografía1 mL
899355 columnasCartucho de cromatografía5 mL
898072 placasPlaca de filtro de 96 pocillos96 pocillos
898084 placasPlaca de filtro de 96 pocillos96 pocillos
Número de catálogo 89878
Precio (USD)
-
Cantidad:
50 columnas
Formato:
Microcentrífuga, columna de centrifugación
Volumen (métrico):
75 μl
Pedido a granel o personalizado
Las placas de centrifugación y desalado Thermo Scientific (MWCO de 7000) contienen una resina de cromatografía de exclusión por tamaños que proporciona un rendimiento de desalado de proteínas excelente en un formato de centrífuga para muestras de entre 2 µl y 4 ml.

Características de las placas de centrifugación y desalado:

• Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas.
• Rapidez: no es necesario cribar las fracciones ni esperar a que surjan las proteínas por flujo de gravedad.
• Rentabilidad: el producto ofrece un rendimiento magnífico a un coste inferior al de otras resinas disponibles en el mercado.

Las placas de desalado Zeba son dispositivos de polipropileno que contienen resina de desalado Zeba de alto rendimiento, con lo que proporcionan un desalado rápido y excepcional de proteínas con alta recuperación de proteínas superiores a 7000 daltons. Los dispositivos de desalado Zeba proporcionan un desalado sencillo y posibilitan el intercambio de tampones para volúmenes de muestras que oscilan entre 2 µl y 4 ml. El formato de placa de centrifugación de 96 pocillos permite un procesamiento de mayor rendimiento.

Las placas de centrifugación y salado de 96 pocillos no necesitan hidratación ni dispensación de la resina y proporcionan la misma alta recuperación de proteínas que las columnas de centrifugación con al menos un 95 % de eliminación de sales y otras moléculas pequeñas. Una placa puede procesar 96 volúmenes reducidos de muestra (de 20 a 100 µl) en 5 minutos.

Más datos del producto
• Experimentos de referencia con columnas de centrifugación y desalinización Zeba
• Cartuchos de cromatografía para desalinización y purificación por afinidad

Productos relacionados
Columnas de centrifugación y desalado Zeba™, MWCO de 7000, 75 µl
Columnas de centrifugación y desalado Zeba™, MWCO de 7000, 0,5 ml
Columnas de centrifugación y desalado Zeba™, MWCO de 7 K, 2 ml
Columnas de centrifugación y desalado Zeba™, MWCO de 7000, 5 ml
Columnas de centrifugación y desalado Zeba™, MWCO de 7000, 10 ml
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Tipo de productoColumna de desalado de centrifugación
Diana de purificaciónIntercambio de tampones, proteína
Cantidad50 columnas
Volumen (métrico)75 μl
Tipo de columnaExclusión de tamaño, resina exclusiva
FormatoMicrocentrífuga, columna de centrifugación
MWCO7,0 kDa
Línea de productosZeba
Volumen de la muestra (métrico)2–12 µl
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar a 4 °C.

Preguntas frecuentes

Can Zeba Desalting columns, plates, and cartridges be autoclaved?

Yes, Zeba Desalting columns, plates, and cartridges can be autoclaved at 115 degrees C for 30 min.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Dialysis, Desalting, and Concentration Support Center.

What reagents and conditions are Zeba Desalting columns, plates, and cartridges compatible with?

Zeba Desalting columns, plates, and cartridges are compatible with a range of reagents and conditions. They have been confirmed to be compatible with the following:
- pH range of 3-10
- Mild oxidants/reductants
- Chaotropes (stable in 8 M urea and 6 M guanidine HCl)
- Salts
- Alcohols up to 20%
- Organic solvents such as dimethyl sulfoxide (DMSO) and dimethylformamide (DMF) (we recommend using a step-gradient of increasing concentration of the organic solvent during column equilibration)

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Dialysis, Desalting, and Concentration Support Center.

How should I store Zeba Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges?

We recommend storing Zeba Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges at 4 degrees C.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Dialysis, Desalting, and Concentration Support Center.

What product do you recommend for removing sodium azide from the Alix Monoclonal Antibody (3A9) (Cat. No. MA1-83977) storage solution?

We recommend using Zeba Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges (Cat. No. 89882, 89883) to remove sodium azide from the Alix Monoclonal Antibody (3A9) storage solution.

Can you provide the shelf life for Zeba Spin Desalting columns?

Zeba Spin Desalting columns are covered under our general 1-year warranty and are guaranteed to be fully functional for 12 months from the date of shipment, if stored as recommended. Please see section 8.1 of our Terms & Conditions of Sale (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/Terms-and-Conditions-of-Sale.pdf).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Dialysis, Desalting, and Concentration Support Center.