EDTA disodium salt dihydrate, 99.01-101.0% (dried basis), crystals, USP, GMP, J.T.Baker™
Avantor™

EDTA disodium salt dihydrate, 99.01-101.0% (dried basis), crystals, USP, GMP, J.T.Baker™

GMP Manufactured Product. Meets U.S.P Requirements.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
8994-01500 g
8994-0712 kg
Número de catálogo 8994-01
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 g
GMP Manufactured Product. Meets U.S.P Requirements.
Especificaciones
CAS6381-92-6
Nombre del producto químico o materialEDTA disodium salt dihydrate
ColorBlanco
Punto de fusión252°C
Fórmula molecularC10H14N2Na2O8·2H2O
Tipo de empaquetadoAmber glass bottle, wide mouth, tamper-evident cap
Pureza99.01 to 101.0%
Cantidad500 g
SinónimoEdetate disodium dihydrate
GradoUSP
Unit SizeEach