EDTA disodium salt dihydrate, 99.0-101.0% (dried basis), crystals, USP, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™
Avantor™

EDTA disodium salt dihydrate, 99.0-101.0% (dried basis), crystals, USP, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™

This product is GMP Manufactured and meets JP, BP, USP, and EP Requirements.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
8995-20100 lb.
8995-01500 g
8995-0712 kg
Número de catálogo 8995-20
Precio (CLP)
-
Cantidad:
100 lb.
This product is GMP Manufactured and meets JP, BP, USP, and EP Requirements.
Especificaciones
CAS6381-92-6
Nombre del producto químico o materialEDTA disodium salt dihydrate
ColorBlanco
Punto de fusión255°C
Fórmula molecularC10H14N2Na2O8·2H2O
Tipo de empaquetadoPolyethylene drum, open head
Pureza99.0 to 101.0%
Cantidad100 lb.
SinónimoDisodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate
GradoMulti-Compendial/NF
Unit SizeEach