PharmacoScan™ Assay Kit, 24-Format
Applied Biosystems™

PharmacoScan™ Assay Kit, 24-Format

Each PharmacoScan™ Assay Kit includes all necessary array plates, reagents, controls, and consumables to process 88 samples (and 8 controls) with the PharmacoScan Solution workflow.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
903010TS
también denominado 903010
88 muestras
Número de catálogo 903010TS
también denominado 903010
Precio (USD)
-
Cantidad:
88 muestras

Each PharmacoScan™ Assay Kit includes all necessary array plates, reagents, controls, and consumables to process 88 samples (and 8 controls) with the PharmacoScan Solution workflow.

PharmacoScan Solution is an ideal platform for translational researchers in healthcare, pharma, and research organizations looking to understand how genetic variations affect drug absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME).

Cada kit de ensayo PharmacoScan™ incluye todas las placas de matriz, reactivos, controles y consumibles necesarios para procesar 88 muestras (y 8 controles) con el flujo de trabajo de PharmacoScan Solution.

PharmacoScan Solution es una plataforma ideal para investigadores traslacionales de organizaciones de investigación, farmacéuticas y sanitarias que pretenden comprender cómo afectan las variaciones genéticas a la absorción, distribución, metabolismo y eliminación (ADME) del fármaco.

Mediante la detección preventiva de factores de riesgo en una micromatriz, los usuarios de la investigación pueden analizar de forma precisa y reproducible 4627 marcadores* de evidencia alta a baja dentro de casi 1200 genes* en un solo ensayo. La solución incluye la llamada de variación del número de copias y el interrogatorio de marcadores predictivos en genes complejos. A diferencia de las soluciones que analizan solo marcadores de alta evidencia, PharmacoScan Solution presenta una vista más completa para la genotipificación del riesgo farmacogenómico.

Características principales:

• 4627 marcadores en 1191 genes de valor farmacogenómico conocido
• Contenido completo de valor farmacogenómico conocido que incluye enzimas de fase I y fase II, genes reguladores/modificadores, genes diana de fármacos y genes de fase III/transportadores
• Contenido completo de valor farmacogenómico conocido que incluye enzimas de fase I y fase II, genes reguladores/modificadores, genes diana de fármacos y genes de fase III/transportadores
• Genotipado de marcadores altamente predictivos en genes que incluyen GSTM1, CYP1A2, CYP2D6, CYP2B6, CYP2A6, SULT1A1, CYP2C19 y CYP2C9 que se encuentran en regiones altamente homólogas
• Análisis de la variación del número de copias (CNV) para estados de números de copias desde cero a más tres para genes ADME importantes
• Alelos de estrella y traducción para genes fundamentales

Contenido

• PharmacoScan Solution analiza ampliamente los factores de riesgo farmacogenómicos para la investigación y aprovecha el contenido cuidadosamente seleccionado de los principales consorcios mundiales.
• Contenido farmacogenómico funcional básico que incluye marcadores de las directrices del Clinical Pharmacogenomics Implementation Consortium (CPIC)
• Marcadores de la base de conocimientos de farmacogenómica (PharmGKB) en farmacogenes muy importantes (VIP)
• Marcadores PharmGKB con anotaciones clínicas
• Marcadores de núcleo PharmaADME
• Casi todos los marcadores de DMET Plus Solution (1936 variantes genéticas en 231 genes relevantes)
• Marcadores de antígeno leucocitario humano (HLA) asociados con reacciones a fármacos
• Marcadores para receptores similares a inmunoglobulina de células asesinas (KIR), identificación de ascendencia humana y para identificación y seguimiento de muestras
• Marcadores de farmacogenética/ADME en genes dirigidos a poblaciones europeas extraídos del Biobanco del Reino Unido Axiom Array

Continuidad de contenido para estudios de cohortes y ensayos clínicos

La investigación de desarrollo de fármacos y los ensayos clínicos se suelen llevar a cabo durante varios años. Estos esfuerzos a largo plazo requieren una plataforma que pueda garantizar la disponibilidad de varios años del 100 % del contenido de la matriz específica para todo el cronograma de la iniciativa. A diferencia de las tecnologías basadas en gránulos que experimentan variabilidad de lote a lote y abandonos de polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) con cada lote de fabricación, la tecnología de fabricación de fotolitografía utilizada en la matriz PharmacoScan garantiza una fidelidad del 100 % y garantiza que todos los marcadores estén presentes en cada lote de fabricación durante el tiempo que sea necesario, lo que resuelve una preocupación importante para dichos esfuerzos a largo plazo.

PharmacoScan Solution utiliza la misma química del ensayo Axiom™ y el instrumento GeneTitan™ Multi-Channel (MC), una plataforma de micromatrices preferida en todo el mundo por los investigadores genéticos para el flujo de trabajo eficiente, el alto rendimiento y la reproducibilidad de los resultados fundamentales para la recopilación de datos y los esfuerzos de análisis de varios años.

Compatible con el software Axiom Analysis Suite, versión 4.0.

*Exención de responsabilidad: El número de variantes genotipadas de forma predeterminada, así como la variante del mapeo de genes, se refina con el tiempo.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Microarray Analysis
N.º de muestras88 samples
Cantidad88 muestras
TipoAssay Kit
matriz, red, conjuntoGenotyping
Formato24-array Plate
Número de arrays4 arrays
EspecieHumano
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
4 x 24-format array plates. Store at 2-8°C

1 x Reagent Kit (Includes reagents and controls for 4x24-format array plates). Storage can vary for each reagent. Refer to product insert.

Gene Titan instrument consumables for 4x24-format array plates. Store at room temp.

Preguntas frecuentes

Do you offer an alternative for the discontinued DMET PLUS Assay (Cat. No. 901268)?

We recommend reviewing the Microarrays for Preemptive Pharmacogenomics page to determine a potential alternative.

If you have any questions you can email Tech Support at techsupport@thermofisher.com.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.