Frascos de tampón de pH Orion™
Thermo Scientific™

Frascos de tampón de pH Orion™

Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con estos frascos codificados cromáticamente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadpH
910107475 ml7
910168475 ml1.68
91168605 x 60 mL1,68 ± pH 0,01
910110475 ml10.01
9110605 x 60 mL10,01 ± pH 0,02
910112475 ml12.46
911260-WA5 x 60 mL12,46 ± pH 0,03
910104475 ml4.01
9104605 x 60 mL4,01 ± pH 0,01
910105475 mL5,00 ± pH 0,02
910686475 ml6.86
9168605 x 60 mL6,86 ± pH 0,01
9107605 x 60 mL7.00 ± pH 0,01
910918475 ml9.18
91918605 x 60 mL9,18 ± pH 0,01
Número de catálogo 910107
Precio (MXN)
-
Cantidad:
475 ml
pH:
7
Realice calibraciones de pH exactas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente. Los tampones de pH 4,01; 5,00; 7,00 y 10,01 están codificados cromáticamente para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.

Todos los frascos de tampón de pH tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para calibraciones precisas y una trazabilidad conforme a la NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.

Códigos de color de tampones:

  • Rosa para el tampón de pH 4,01
  • Naranja para el tampón de pH 5,00
  • Amarillo para el tampón de pH 7,00
  • Azul para el tampón de pH 10,01

Los tampones están disponibles en frascos de 475 ml (1 pinta), 5 packs de 60 ml (2 oz), prácticos kits de tampones todo en uno, cubitainers de 19 l (5 gal) y sobres de un solo uso.

Período de garantía limitada: Sujeto a todos los requisitos y exclusiones de garantía establecidos en nuestros Términos y condiciones de venta, este producto cuenta con garantía a partir de la fecha en que enviamos el producto y durante noventa (90) días después. 

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificado de análisisYes
Certificaciones/conformidadISO 9001
Nombre del producto químico o materialTampón de pH, frascos
ColorAmarillo
DescripciónTampón de pH 7.00 (amarillo)
FormulaciónAgua, dibásico, fosfato dihidrógeno de potasio, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano, amarillo FD y C n.º 5, fosfato sódico
EnvaseFrasco
Trazabilidad según el NIST
Para utilizar con (aplicación)Para calibraciones de pH reproducibles y exactas
Para utilizar con (equipo)Medidor de pH y electrodo
GradoCertified
Forma físicaLíquido
Cantidad475 ml
Tipo de soluciónSolución de tampón
pH7
Unit SizeEach