Puntas de pipeta estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
Puntas de pipeta estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
Aumente el rendimiento mediante la rectitud superior de las puntas y un %CV bajo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para los sistemas de manipulación de líquidos Beckman™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Estilo de punta
917-261-05200 μLLow Retention
915-021-0520 μLLow Retention
917-021-05130 μLLow Retention
376150 μLStandard
938-021-0540 μLExtended Length, Low Retention
938-261-0550 μLExtended Length, Low Retention
915-261-0520 μLLow Retention
916-021-0540 μLLow Retention
916-261-0550 μLLow Retention
935-261-0530 μlLongitud extendida
Número de catálogo 917-261-05
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
200 μL
Estilo de punta:
Low Retention
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
filtradas porCon filtro
Para utilizar con (equipo)Beckman Coulter Liquid Handling Systems
FormatoRack
EsterilidadEstéril
Estilo de puntaLow Retention
Volumen (métrico)200 μL
Unit SizeEach