(±)-1,2-Propanediol, ≥99.5%, USP, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™
Avantor™

(±)-1,2-Propanediol, ≥99.5%, USP, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™

This product is GMP Manufactured and meets JP, BP, USP and EP Requirements.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 mL
4 L
19 L
Número de catálogo 9403-07
Precio (CLP)
-
Cantidad:
19 L
This product is GMP Manufactured and meets JP, BP, USP and EP Requirements.
Especificaciones
Punto de ebullición187.6°C (1013 hPa)
CAS57-55-6
CAS57-55-6
Nombre del producto químico o material(±)-1,2-Propanediol
ColorIncolora
Punto de fusión-59°C
Fórmula molecularCH3CH(OH)CH2OH
EnvasePoly pail
SinónimoPropylene glycol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Dihydroxy propane
GradoMulti-Compendial
Peso molecular (g/mol)76.1
Porcentaje de pureza≥99.5%
Cantidad19 L
Unit SizeEach